  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Estrogen Receptor alpha Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ESR1/8206R)
          View all (179) Estrogen Receptor alpha antibodies
          Tech Support
          Cite Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ESR1/8206R)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.
          Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Antibody (2099-RBM45-P1) in SDS-PAGE
          SDS-PAGE analysis Purified ESR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ESR1/8206). Confirmation of Purity and Integrity of Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ESR1/8206R)
          Product Details
          2099-RBM45-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ESR1/8206R
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa495-595) of human ER alpha protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Estrogen Receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of nuclear receptors. The estrogen receptor is a ligand-activated transcription factor, that when bound to estrogen hormone, induces a conformational change that allows dimerization and binding to estrogen response elements (ERE) in DNA. When bound to EREs, ER can positively or negatively regulate gene transcription through the recruitment of coactivator or corepressor proteins. There are two different forms of the estrogen receptor, alpha and beta, encoded by separate genes (ESR1 and ESR2, respectively). Due to alternative RNA splicing, at least 4 estrogen receptor-alpha isoforms are known to exist (Isoform 1 (66 kDa), Isoform 2 (53 kDa), Isoform 3 (47 kDa), Isoform 4 (35 kDa)). Estrogen receptors are widely expressed in different tissue types and are essential for sexual development and reproductive function. They also play a role in other tissues such as bone. Estrogen receptors are involved in pathological processes including breast cancer, endometrial cancer, and osteoporosis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DKFZp686N23123; E2 receptor alpha; ER; ER delta E7 isoform; ER-alpha; ER-alpha; del.3*,+1*,4,5,6,7* variant; ER-alpha; del.3*,4,5,6,7*/770 variant; ER-alpha; del.3*,4,5,6,7,8*/862 variant; ER-alpha; del.4*,5*,7 variant; ER-alpha; del.4*,5,6*/548 variant; ER-alpha; del.4*,5,6,7*/714 variant; ER-alpha; del.4*,5,6,7,8*/754 variant; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 3*,4,5,6,7*/819 cingulate gyrus isoform; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 3*,4,5,6,7*/833 superior frontal gyrus isoform; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 4*,5,6,7*/747 substantia nigra isoform; ER36; esr 1; esr-1; Estradiol receptor; estrogen nuclear receptor alpha; Estrogen receptor; estrogen receptor alpha E1-E2-1-2; estrogen receptor alpha E1-N2-E2-1-2; estrogen receptor-related protein; hER-alpha36; lacks a part of the exon 3, exons 4-6, and part of exon 7; contains an 822 base in frame deletion; lacks most of the exon 3, exons 4-7, and part of exon 8; lacks most of the exon 4, exons 5-6, and part of exon 7; lacks the end of the exon 3, exons 4-7, and part of exon 8; MB1; Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1; oestrogen receptor alpha; receptor; RP1-130E4.1; steroid hormone receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ER; Era; ESR; ESR1; ESRA; ESTRR; NR3A1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P03372
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2099
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding TFIIB-class transcription factor binding transcription cofactor binding transcription corepressor binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding steroid binding protein binding calmodulin binding beta-catenin binding zinc ion binding lipid binding TBP-class protein binding enzyme binding protein kinase binding nitric-oxide synthase regulator activity estrogen receptor activity estrogen receptor binding estrogen response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding 14-3-3 protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter antral ovarian follicle growth epithelial cell development chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration androgen metabolic process male gonad development negative regulation of gene expression intracellular steroid hormone receptor signaling pathway intracellular estrogen receptor signaling pathway response to estradiol regulation of toll-like receptor signaling pathway negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling steroid hormone mediated signaling pathway negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity response to estrogen positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation stem cell differentiation regulation of inflammatory response positive regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly uterus development vagina development prostate epithelial cord elongation prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus morphogenesis regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis mammary gland branching involved in pregnancy mammary gland alveolus development epithelial cell proliferation involved in mammary gland duct elongation protein localization to chromatin cellular response to estrogen stimulus cellular response to estradiol stimulus cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of epithelial cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline