  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ALDH1A1 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Monoclonal Antibody (ALDH1A1/1381)
          View all (50) ALDH1A1 antibodies
          Tech Support
          Cite ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Monoclonal Antibody (ALDH1A1/1381)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody (216-MSM1-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Testicular Carcinoma stained with ALDH1A1 Mouse Monoclonal Antibody (ALDH1A1/1381). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          ALDH1A1 (Aldehyde Dehydrogenase 1A1) Monoclonal Antibody (ALDH1A1/1381)
          Product Details
          216-MSM1-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ALDH1A1/1381
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa 315-434) of human ALDH1A1 protein..
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          ALDH1A1 belongs to the aldehyde dehydrogenases family of proteins. Aldehyde dehydrogenase is the second enzyme of the major oxidative pathway of alcohol metabolism. Two major liver isoforms of this enzyme, cytosolic and mitochondrial, can be distinguished by their electrophoretic mobilities, kinetic properties, and subcellular localizations. Most Caucasians have two major isozymes, while approximately 50% of Orientals have only the cytosolic isozyme, missing the mitochondrial isozyme. A remarkably higher frequency of acute alcohol intoxication among Orientals than among Caucasians could be related to the absence of the mitochondrial isozyme.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 3-deoxyglucosone dehydrogenase; acetaldehyde dehydrogenase 1; aldehyde dehydrogenase 1 (EC 1.2.1.3); Aldehyde dehydrogenase 1 soluble; aldehyde dehydrogenase 1, soluble; Aldehyde dehydrogenase 1A1; Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1; Aldehyde dehydrogenase, cytosolic; aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic; ALDH class 1; ALDH-E1; ALHDII; epididymis luminal protein 12; epididymis luminal protein 9; epididymis secretory sperm binding protein Li 53e; epididymis secretory sperm binding protein Li53e; MGC2318; oxidoreductase; RALDH 1; Retinal dehydrogenase 1; retinaldehyde dehydrogenase 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALDC; ALDH-E1; ALDH1; ALDH11; ALDH1A1; HEL-9; HEL-S-53e; HEL12; PUMB1; RALDH1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P00352
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 216
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding retinal dehydrogenase activity aldehyde dehydrogenase (NAD) activity GTPase activator activity androgen binding protein binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor benzaldehyde dehydrogenase (NAD+) activity aminobutyraldehyde dehydrogenase activity NAD binding 3-deoxyglucosone dehydrogenase activity acetaldehyde dehydrogenase (NAD+) activity
          Process(es)
          retinoid metabolic process cellular aldehyde metabolic process lipid metabolic process gamma-aminobutyric acid biosynthetic process fructosamine catabolic process maintenance of lens transparency retinol metabolic process cellular detoxification of aldehyde negative regulation of cold-induced thermogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline