  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • C7orf31 Antibodies
          Proteintech
          C7orf31 Polyclonal Antibody
          View all (2) C7orf31 antibodies
          Tech Support
          Cite C7orf31 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          C7orf31 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          C7orf31 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          C7orf31 Antibody (24354-1-AP) in WB
          Transfected HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24354-1-AP ( C7orf31 Antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          C7orf31 Antibody in Western Blot (WB)
          C7orf31 Antibody in Western Blot (WB)
          C7orf31 Antibody in Western Blot (WB)
          C7orf31 Polyclonal Antibody
          Product Details
          24354-1-AP
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          C7orf31 Fusion Protein Ag19530 (246-590 aa encoded by BC043269)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.31 mg/mL
          Amount
          46.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: KTFAPNTSL NSWDPICSAK EANIQRNLER SHWLTSYTHD FTGLGPMDPL ELDDYHEKMV AELTRKIGFD PEPQEKFHPV FKPPRPLEGR IARLIQNRRS LEAIVQQRPR SCPDCTPRVL CNFHTFVPSS KEMVALSDNI PAGVTHKNQD IEEKIIEEQS LLSTYELPSC YPTKDLTSIY DIKPFPKITD TKKTEDLYWR QQSLKTQPTP YCKPDHWIHY ENLKSPLRDQ YNMCPDPVSL SKPSVLQNKQ DTEAFTLEHF LSKPEEELFL NMENNEETRP VLGWIPRAGV TKPQTNLLEL KNSFSKTGAQ KRFHKSILED HKDLRDNEHS GMKHQFYGHN SYYFYN (246-590 aa encoded by BC043269)
          Target Information
          C7orf31 is a protein coding gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: sperm associated microtubule inner protein 4; Sperm-associated microtubule inner protein 4; uncharacterized protein C7orf31; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C7orf31; SPMIP4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8N865
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 136895
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline