  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ALPL Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Monoclonal Antibody (V17.1)
          View all (55) ALPL antibodies
          Tech Support
          Cite Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Monoclonal Antibody (V17.1)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Antibody (249-MSM2-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Ovarian Carcinoma stained with Alkaline Phosphatase Mouse Monoclonal Antibody (V17.1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Alkaline Phosphatase (Tissue-Nonspecific) Monoclonal Antibody (V17.1)
          Product Details
          249-MSM2-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          V17.1
          Immunogen
          Bovine intestinal alkaline phosphatase
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Alkaline phosphatase is a homodimeric protein enzyme (86 kDa), containing two zinc atoms crucial to its catalytic function per monomer, and it is optimally active at alkaline pH environments. The enzyme is found in prokaryotes and eukaryotes, with the same general function but in different structural forms suitable to organism's environment. ALP plays a role in liver metabolism and development within the skeleton. In bacteria, ALP acts as a source of inorganic phosphate. In yeast, ALP can be a useful protein for studying membrane protein sorting.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme; alkaline phosphatase precursor (EC 3.1.3.2); alkaline phosphatase tissue non-specific isoform; alkaline phosphatase tissue non-specific isoform/TNS-AP; alkaline phosphatase, liver/bone/kidney; Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme; AP-TNAP; FLJ40094; FLJ93059; glycerophosphatase; liver/bone/kidney isozyme; liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase; MGC161443; MGC167935; Phosphoamidase; Phosphocreatine phosphatase; tissue non-specific alkaline phosphatase; tissue-nonspecific ALP; TNSALP; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALPL; AP-TNAP; APTNAP; HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNALP; TNAP; TNS-ALP; TNS-AP; TNSALP
          View more View less
          UniProt ID: (Bovine) P09487, (Human) P05186
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Bovine) 280994, (Human) 249
          View more View less
          Function(s)
          alkaline phosphatase activity pyrophosphatase activity metal ion binding inorganic diphosphatase activity calcium ion binding hydrolase activity phosphatase activity ATPase activity pyridoxal phosphatase activity adenosine-diphosphatase activity phosphoamidase activity phosphoethanolamine phosphatase activity phosphatase
          Process(es)
          endochondral ossification developmental process involved in reproduction biomineral tissue development response to vitamin D response to antibiotic cellular response to organic cyclic compound skeletal system development osteoblast differentiation cellular homeostasis bone mineralization response to lipopolysaccharide response to insulin response to vitamin B6 response to macrophage colony-stimulating factor pyridoxal phosphate metabolic process response to glucocorticoid phosphate ion homeostasis calcium ion homeostasis cementum mineralization positive regulation of cold-induced thermogenesis futile creatine cycle inhibition of non-skeletal tissue mineralization response to sodium phosphate
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline