  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD200R3 Antibodies
          Invitrogen
          CD200R3 Monoclonal Antibody (Ba13), PE-Cyanine7, eBioscience™
          Advanced Verification
          View all (6) CD200R3 antibodies
          Tech Support
          Cite CD200R3 Monoclonal Antibody (Ba13), PE-Cyanine7, eBioscience™
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Advanced Verification (2)
          CD200R3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD200R3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD200R3 Antibody (25-2001-82) in Flow
          MC/9 cells were stained with 0.125 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, PE-Cyanine7 (Product # 25-4321-82) (blue histogram) or 0.125 µg of CD200R3 Monoclonal Antibody, PE-Cyanine7 (purple histogram). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 450 (Product # 65-0863-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD200R3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD200R3 Antibody
          CD200R3 Antibody
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD200R3 Monoclonal Antibody (Ba13), PE-Cyanine7, eBioscience™
          Product Details
          25-2001-82
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE-Cyanine7, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          Ba13
          Immunogen
          Mouse primary basophils
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          569/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2848310
          Product Specific Information
          Description: This Ba13 monoclonal antibody recognizes mouse CD200R3, a surface receptor expressed by basophils and mast cells.
          Applications Reported: This Ba13 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This Ba13 antibody has been tested by flow cytometric analysis of the MC/9 cell line. This may be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.
          Target Information
          CD200R3 is a dimeric cell surface receptor also known as CD200RLb. CD200R3 contains two Ig-like extracellular domains and as such is a member of the immunoglobulin superfamily of receptors. The intracellular region of CD200R3 associates with the adaptor molecule DAP12, and possibly also DAP10, CD3 zeta and FcR gamma-chain, indicating that it is capable of transducing stimulatory signals. In this respect CD200R3 bears similarity to activatory receptors CD200R2 and CD200R4. In contrast, an inhibitory receptor CD200R (also known as CD200R1) relies on other adaptors. CD200R3 is primarily expressed by basophils and mast cells, cells known to be involved in anti-parasitic immune responses and frequently also allergic reactions. The surface expression of CD200R3 decreases when basophils are activated by ligating their CD16 and CD32. Remarkably, most of this downregulation is observed within the first 30 minutes after activation. Unlike CD200R, CD200R3 does not bind CD200.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD200 cell surface glycoprotein receptor 3; CD200 cell surface glycoprotein receptor-like 3; CD200 cell surface glycoprotein receptor-like b; CD200 receptor-like 3; CD200R3; CD200RLb; cell surface glycoprotein OX2 receptor 3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 4733401I18Rik; 4833409J19Rik; mCD200RLb
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q5UKY4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 74603
          View more View less
          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          regulation of neuroinflammatory response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0