  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NR5A1 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SF1/8150R)
          View all (28) NR5A1 antibodies
          Tech Support
          Cite Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SF1/8150R)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Antibody (2516-RBM13-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human testis stained with SF-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SF1/8150R). HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2 °: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Steroidogenic Factor 1 (SF-1) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SF1/8150R)
          Product Details
          2516-RBM13-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SF1/8150R
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa200-400) of human SF-1 protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Steroidogenic factor-1 (SF-1) is an orphan nuclear receptor involved in organ development and differentiation of the endocrine system. SF-1 has been shown to be essential for fetal development of the hypothalamus, pituitary gland, gonads, and the adrenal gland. SF-1 has been shown to promote transcriptional activity of many steroidogenic enzymes from the cytochrome P450 family. SF-1 contains two activation function domains, designated AF1 and AF2, common to many nuclear steroid receptors which have been shown to be necessary for interaction with other nuclear receptors as well as coactivators and corepressors including steroid receptor coactivator-1 (SRC-1), glucocorticoid receptor interacting protein 1 (GRIP1), cAMP response element binding protein (CREB) binding protein (CBP) and silencing mediator of retinoid acid and thyroid hormone receptor (SMRT).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: adrenal 4 binding protein; Adrenal 4 binding protein (AD4BP); Adrenal 4-binding protein; Fushi tarazu factor homolog 1; Fushi tarazu factor homolog 1 (FTZ1); nuclear receptor AdBP4; Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1; Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1 (NR5A1); putative new variant; SF-1; Steroid hormone receptor Ad4BP; Steroidogenic factor 1; Steroidogenic factor 1 (SF1); steroidogenic factor 1 nuclear receptor; steroidogenic factor-1; STF-1; STF1
          View more View less
          Gene Aliases: AD4BP; Ad4BP/SF-1; ELP; FTZ1; FTZF1; hSF-1; NR5A1; POF7; SF-1; SF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13285, (Rat) P50569
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2516, (Rat) 83826
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding protein binding phospholipid binding zinc ion binding lipid binding enzyme binding sequence-specific DNA binding metal ion binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding steroid hormone receptor activity C4 zinc finger nuclear receptor
          Process(es)
          luteinization regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter sex determination primary sex determination male gonad development female gonad development hormone-mediated signaling pathway tissue development positive regulation of gene expression male sex determination adrenal gland development intracellular receptor signaling pathway Leydig cell differentiation hormone metabolic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of steroid biosynthetic process maintenance of protein location in nucleus Sertoli cell differentiation response to gonadotropin-releasing hormone calcineurin-mediated signaling positive regulation of male gonad development negative regulation of female gonad development multicellular organism aging reproductive process cell differentiation steroid hormone mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0