  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD123 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Monoclonal Antibody (IL3RA/2065)
          View all (77) CD123 antibodies
          Tech Support
          Cite IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Monoclonal Antibody (IL3RA/2065)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Antibody (3563-MSM3-P1) in ARRAY
          Analysis of Protein Array containing >19,000 full-length human proteins using CD123 Mouse Monoclonal Antibody (IL3RA/2065) Z- and S- Score: The Z-score represents the strength of a signal that a monoclonal antibody (Monoclonal Antibody) (in combination with a fluorescently-tagged anti-IgG secondary antibody) produces when binding to a particular protein on the HuProtTM array. Z-scores are described in units... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          IL3RA/CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Monoclonal Antibody (IL3RA/2065)
          Product Details
          3563-MSM3-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          2-4 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          IL3RA/2065
          Immunogen
          Recombinant human IL3RA protein fragment (around aa 26-171).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          IL-3Ra (Interleukin-3 receptor subunit alpha) belongs to the type I cytokine receptor family and is a heterodimer with a unique alpha chain paired with the common beta (beta c or CDw131) subunit. IL-3Ra is responsible for the transmission of signal of Interleukin-3. IL-3Ra and IL-3Rb chain heterodimerization is induced by Interleukin-3, which is required for receptor activation but not high affinity binding. IL-3Ra is also reported that IL-3Ra subunits are overexpressed on acute myeloid leukemia (AML) blasts compared with normal hematopoietic cells and are thus potential targets for novel therapeutic agents.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD123; CD123 antigen; IL-3 receptor subunit alpha; IL-3R subunit alpha; interleukin 3 receptor, alpha (low affinity); Interleukin-3 receptor subunit alpha; membrane protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD123; hIL-3Ra; IL-3R-alpha; IL3R; IL3RA; IL3RAY; IL3RX; IL3RY
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P26951
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3563
          View more View less
          Function(s)
          cytokine receptor activity interleukin-3 receptor activity protein binding cytokine binding
          Process(es)
          positive regulation of cell proliferation cytokine-mediated signaling pathway cellular response to interleukin-3 interleukin-3-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline