  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IL-7 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Interleukin-7 (IL-7) Monoclonal Antibody (IL7/4013)
          View all (42) IL-7 antibodies
          Tech Support
          Cite Interleukin-7 (IL-7) Monoclonal Antibody (IL7/4013)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody (3574-MSM3-P1) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of PFA-fixed U-87 cells stained using Interleukin-7 (IL-7) Mouse Monoclonal Antibody (IL7/4013) followed by goat anti-mouse IgG-CF488 (green). CF640A phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Interleukin-7 (IL-7) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Interleukin-7 (IL-7) Monoclonal Antibody (IL7/4013)
          Product Details
          3574-MSM3-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          IL7/4013
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa 27-177) corresponding to mature protein of human IL7(exact sequence is proprietary)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD127; CD127 antigen; CDw127; cytokine; H-IL-7; IL-7; IL-7 receptor subunit alpha; IL-7R subunit alpha; IL7R; IL-7 receptor alpha chain; ILN; Interleukin; interleukin 7 precursor; interleukin 7 receptor alpha chain; Interleukin-7; interleukin-7 receptor precursor; Interleukin-7 receptor subunit alpha; Interleukin7; M-IL-7; soluble interleukin-7 receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD127; CDW127; IL-7; IL-7R-alpha; IL-7Ralpha; IL7; IL7R; IL7RA; IL7Ralpha; ILRA; IMD104; IMD130; lnc-IL7R; sIL-7R
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P13232, (Human) P16871
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3574, (Human) 3575
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-7 receptor binding protein binding growth factor activity antigen binding cytokine receptor activity interleukin-7 receptor activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway T cell lineage commitment immune response humoral immune response cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation organ morphogenesis regulation of gene expression positive regulation of gene expression cytokine-mediated signaling pathway cellular homeostasis positive regulation of B cell proliferation positive regulation of chemokine production organ growth interleukin-7-mediated signaling pathway B cell proliferation negative regulation of apoptotic process bone resorption positive regulation of B cell differentiation positive regulation of T cell differentiation positive regulation of organ growth homeostasis of number of cells within a tissue extrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand regulation of DNA recombination cell morphogenesis B cell homeostasis T cell mediated cytotoxicity negative regulation of T cell mediated cytotoxicity signal transduction cell surface receptor signaling pathway regulation of cell size gene expression hemopoiesis T cell differentiation T cell differentiation in thymus positive regulation of T cell differentiation in thymus T cell homeostasis positive regulation of JAK-STAT cascade lymph node development defense response to Gram-positive bacterium negative regulation of T cell apoptotic process positive regulation of STAT cascade
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline