  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Insulin Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Monoclonal Antibody (E2-E3, 2D11-H5 (INS04, INS05))
          View all (61) Insulin antibodies
          Tech Support
          Cite Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Monoclonal Antibody (E2-E3, 2D11-H5 (INS04, INS05))
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Antibody (3630-MSM3-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Pancreas stained with Insulin Mouse Monoclonal Antibody (E2-E3+2D11-H5). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Insulin/IRDN (beta-Cell and Insulinoma Marker) Monoclonal Antibody (E2-E3, 2D11-H5 (INS04, INS05))
          Product Details
          3630-MSM3-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Human, Mouse, Pig, Rabbit
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          E2-E3, 2D11-H5 (INS04, INS05)
          Immunogen
          Purified pig insulin, conjugated to KLH (E2-E3 & 2D11-H5)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Insulin is a peptide hormone secreted by beta cells of the pancreatic islets. It regulates carbohydrate, protein and lipid metabolism by enhancing membrane transport of glucose, amino acids, and certain ions. It also promotes glycogen storage, formation of triglycerides and synthesis of proteins and nucleic acids. Insulin is 51-amino acid polypeptide product produced from a precursor peptide, proinsulin. Proinsulin is post-translationally cleaved into two chains (peptide A and peptide B) that are covalently linked via two disulfide bonds and one molecule of C-peptide. Insulin deficiency results in diabetes mellitus, one of the leading causes of morbidity and mortality in the general population. Insulin is also present in tumors of b-cell origin such as insulinoma.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Ins; INSU1; INSU2; INSU3B; INSUA; INSUB; INSUC; Insulin; insulin splice variant; insulin variant; INS-splice; Insulin-1; Insulin-2; preproinsulin; proinsulin
          View more View less
          Gene Aliases: AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins-1; Ins-2; Ins1; Ins2; Ins2-rs1; InsII; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; PNDM4; proinsulin
          View more View less
          UniProt ID: (Pig) P01315, (Human) P01308, (Mouse) P01325, (Mouse) P01326
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 397415, (Bovine) 280829, (Rabbit) 100009181, (Human) 3630, (Mouse) 16333, (Mouse) 16334
          View more View less
          Function(s)
          protease binding insulin receptor binding insulin-like growth factor receptor binding hormone activity identical protein binding protein binding receptor agonist activity chaperone binding protein complex binding growth factor
          Process(es)
          negative regulation of acute inflammatory response glucose metabolic process regulation of cellular amino acid metabolic process acute-phase response G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway lipid biosynthetic process glycoprotein biosynthetic process positive regulation of nitric oxide mediated signal transduction positive regulation of glucose metabolic process positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling lactate biosynthetic process regulation of transmembrane transporter activity positive regulation of cell migration positive regulation of protein autophosphorylation activation of protein kinase B activity negative regulation of NAD(P)H oxidase activity wound healing lipoprotein biosynthetic process negative regulation of protein catabolic process glucose homeostasis positive regulation of MAPK cascade negative regulation of gluconeogenesis positive regulation of fatty acid biosynthetic process positive regulation of glycogen biosynthetic process positive regulation of DNA replication negative regulation of glycogen catabolic process positive regulation of glycolytic process positive regulation of mitotic nuclear division negative regulation of proteolysis negative regulation of fatty acid metabolic process positive regulation of glucose import positive regulation of insulin receptor signaling pathway alpha-beta T cell activation negative regulation of protein secretion positive regulation of cytokine secretion positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of lipoprotein lipase activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of protein kinase B signaling fatty acid homeostasis negative regulation of respiratory burst involved in inflammatory response positive regulation of respiratory burst positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of dendritic spine maintenance regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of reactive oxygen species biosynthetic process response to L-arginine neuron projection maintenance negative regulation of feeding behavior signal transduction feeding behavior protein secretion response to heat response to glucose positive regulation of gene expression response to nutrient levels positive regulation of insulin secretion response to food negative regulation of appetite positive regulation of mammary gland epithelial cell proliferation positive regulation of Rho protein signal transduction estradiol secretion negative regulation of apoptotic process glucose import in response to insulin stimulus positive regulation of protein secretion response to growth hormone positive regulation of peptide hormone secretion positive regulation of cell maturation negative regulation of lactation positive regulation of lactation positive regulation of blood circulation response to butyrate positive regulation of cytokine production regulation of transcription, DNA-templated cell-cell signaling negative regulation of gene expression positive regulation of neuron projection development positive regulation of cell growth regulation of protein localization nitric oxide-cGMP-mediated signaling pathway TORC1 signaling vasodilation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of cell differentiation positive regulation of translation positive regulation of lipid biosynthetic process regulation of synaptic plasticity regulation of protein secretion cognition positive regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of brown fat cell differentiation positive regulation of long-term synaptic potentiation cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process carbohydrate metabolic process glucose transport negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade activation of MAPK activity ER overload response activation of JUN kinase activity myoblast fusion regulation of gene expression myotube differentiation lipid catabolic process positive regulation of cellular protein metabolic process negative regulation of protein oligomerization regulation of phosphorylation regulation of protein binding positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity canonical Wnt signaling pathway intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline