  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Androgen Receptor Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Monoclonal Antibody (DHTR/882)
          View all (86) Androgen Receptor antibodies
          Tech Support
          Cite Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Monoclonal Antibody (DHTR/882)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Antibody (367-MSM2-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human prostate carcinoma stained with Androgen Receptor Mouse Monoclonal Antibody (DHTR/882). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Androgen Receptor (Marker of Androgen Dependence) Monoclonal Antibody (DHTR/882)
          Product Details
          367-MSM2-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          DHTR/882
          Immunogen
          Human DHTR recombinant protein fragment. aa151-350.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Does not react with Mouse
          Target Information
          The androgen receptor (AR) is a member of the steroid-hormone receptor superfamily of nuclear receptors. The receptor is more than 90 kDa and has three major functional domains: the N-terminal domain, DNA-binding domain, and the androgen-binding domain. The androgen receptor is a ligand-activated transcription factor that binds active testosterone (T) and dihydrotestosterone (DHT). Upon binding the hormone ligand, the receptor dissociates from accessory proteins, translocates into the nucleus, dimerizes, and then stimulates transcription of androgen responsive genes. The AR signaling pathway plays a key role in development and function of male reproductive organs, including the prostate and epididymis. AR also plays a role in nonreproductive organs, such as muscle, hair follicles, and brain. Androgen Receptor is a phosphoprotein, and also regulates mitogen-activated protein kinase (MAP kinase). The inhibition of the MEK1/2 pathway correlates directly with a change in phosphorylation state of the androgen receptor. Abnormalities in the AR signaling pathway have been linked to a number of diseases, including prostate cancer, Kennedy's disease, and male infertility. Mutations in this gene are associated with complete androgen insensitivity (CAIS).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Androgen receptor; androgen-receptor; AR-A; Dihydrotestosterone receptor; nuclear receptor; Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4; nuclear receptor; AR3 is also known as AR-V7; RP11-383C12.1; splice variant 8; steroid hormone receptor; steroid hormone receptor; AR; Variant AR45
          View more View less
          Gene Aliases: AIS; AR; AR8; DHTR; HUMARA; HYSP1; KD; NR3C4; SBMA; SMAX1; TFM
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10275
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 367
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II general transcription initiation factor binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding steroid binding androgen binding protein binding beta-catenin binding zinc ion binding lipid binding enzyme binding estrogen response element binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding binding, bridging RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding POU domain binding molecular condensate scaffold activity sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade in utero embryonic development regulation of systemic arterial blood pressure epithelial cell morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction cell-cell signaling spermatogenesis single fertilization positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation male gonad development fertilization gene expression regulation of gene expression positive regulation of gene expression male somatic sex determination intracellular estrogen receptor signaling pathway androgen receptor signaling pathway intracellular receptor signaling pathway positive regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway Leydig cell differentiation response to testosterone multicellular organism growth positive regulation of MAPK cascade positive regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway positive regulation of cell differentiation positive regulation of integrin biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter insulin-like growth factor receptor signaling pathway reproductive structure development regulation of developmental growth organ formation male genitalia morphogenesis epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation prostate induction morphogenesis of an epithelial fold lateral sprouting involved in mammary gland duct morphogenesis regulation of prostatic bud formation prostate gland growth prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell differentiation involved in prostate gland development tertiary branching involved in mammary gland duct morphogenesis mammary gland alveolus development positive regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development reproductive system development cellular response to steroid hormone stimulus cellular response to estrogen stimulus cellular response to testosterone stimulus seminiferous tubule development membraneless organelle assembly positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline