  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD11c Antibodies
          NeoBiotechnologies
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Monoclonal Antibody (ITGAX/1242)
          View all (141) CD11c antibodies
          Tech Support
          Cite CD11c (Dendritic Cell Marker) Monoclonal Antibody (ITGAX/1242)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Antibody (3687-MSM2-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Tonsil stained with CD11c Mouse Monoclonal Antibody (ITGAX/1242). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          CD11c (Dendritic Cell Marker) Monoclonal Antibody (ITGAX/1242)
          Product Details
          3687-MSM2-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ITGAX/1242
          Immunogen
          Recombinant human ITGAX protein fragment (aa 637-827).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD11, along with CD18, form a heterodimer adhesion molecule. In particular, CD11 is composed of CD11a, CD11b and CD11c. CD11a is a leukocyte marker that is expressed in B and T lymphocytes, macrophages, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. CD11b is primarily expressed by monocytes, macrophages, natural killer cells, some B and T-cells, and granulocytes. CD11c is expressed in monocytes, macrophages, natural killer cells, some granulocytes and less so in a subset of lymphocytes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD11 antigen-like family member C; CD11c; complement component 3 receptor 4 subunit; integrin alpha X; Integrin alpha-X; integrin, alpha X (antigen CD11C (p150), alpha polypeptide); integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit); integrin; protein p150,95; Leu M5; leu M5, alpha subunit; Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain; Leukocyte adhesion receptor p150,95; leukocyte surface antigen p150,95, alpha subunit; myeloid membrane antigen, alpha subunit; p150 95 integrin alpha chain; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD11C; ITGAX; SLEB6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20702
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3687
          View more View less
          Function(s)
          integrin binding protein binding receptor tyrosine kinase binding signaling receptor activity metal ion binding
          Process(es)
          cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway positive regulation of cell proliferation organ morphogenesis positive regulation of metabolic process positive regulation of gene expression positive regulation of cell migration positive regulation of myelination heterotypic cell-cell adhesion positive regulation of angiogenesis defense response to virus cell-cell adhesion positive regulation of endothelial tube morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline