  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 14 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KRT14/7047R)
          View all (92) Cytokeratin 14 antibodies
          Tech Support
          Cite Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KRT14/7047R)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Antibody (3861-RBM25-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human prostate stained with Cytokeratin 14 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KRT14/7047R). HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2 °: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Cytokeratin 14 (KRT14) (Squamous Cell Marker) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KRT14/7047R)
          Product Details
          3861-RBM25-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          KRT14/7047R
          Immunogen
          Recombinant human KRT14 fragment (around aa350-472).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Cytokeratins (CK) are intermediate filaments of epithelial cells, both in keratinizing tissue (ie. skin) and non-keratinizing cells (ie. mesothelial cells). At least 20 different CKs can be identified. Biochemically, most members of the CK family fall into one of two classes, type I (acidic polypeptides) and type II (basic polypeptides). Belonging to the type I subfamily of low molecular weight keratins and existing in combination with keratin 5, keratin 14 distinguishes stratified epithelial cells from simple epithelial cells and is useful in identification of squamous cell carcinomas. It is considered a prognostic marker in breast carcinomas. At least one member of the acidic family and one member of the basic family is expressed in all epithelial cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CK-14; cytokeratin 14; Cytokeratin-14; K14; keratin 14, type I; Keratin, type I cytoskeletal 14; Keratin-14; Koebner
          View more View less
          Gene Aliases: CK14; EBS1; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; EBS3; EBS4; K14; KRT14; NFJ
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P02533
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3861
          View more View less
          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of epidermis keratin filament binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium epidermis development response to radiation keratinocyte differentiation hair cycle intermediate filament organization intermediate filament bundle assembly stem cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline