  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NFkB p65 Antibodies
          Active Motif
          NFkB p65 Polyclonal Antibody
          2 References
          View all (144) NFkB p65 antibodies
          Tech Support
          Cite NFkB p65 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          NFkB p65 Antibody (39370) in WB
          NFKB p65 (pAb) tested by Western blot. NFKB p65 detection by Western blot. The analysis was performed using 20 µg HEK293 cytoplasmic extract and NFKB p65 pAb at a 1:2,500 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p65 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          NFkB p65 Polyclonal Antibody
          Product Details
          39370
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,500-1:5,000
          -
          ChIP assay (ChIP)
          10 µL
          -
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          4 µL
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This NFkB p65 antibody was raised against a peptide immunogen corresponding to the C-terminal of human p65.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          Conc. Not Determined
          Storage buffer
          whole serum with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Nuclear factor kB p65 (NF-kB p65) is encoded by the RELA gene and is present on chromosome 11 in humans. NF-kB P65 is also known as RelA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) and belongs to the Rel family of proteins. It is one of the two subunits of NF-kB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) that heterodimerizes with the other subunits p50 or p52. However, binding of TNF alpha to its cognate receptor phosphorylates IKK which in turn phosphorylates I kB allowing proteasomal degradation of I kB. It specifically plays a key role in transcription of immunoglobulin k (kappa) gene in mature B-lymphoid cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EBP-1; MGC131774; NF KB; nf-kappa-b p65; NF-kappa-B p65delta3; NF-kappa-B transcription factor p65; NF-kB p65; NFkappaB p65; nfkb rela; NFkB-p50; NFKB1; nuclear factor; nuclear factor kappa b; Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3; REL A; Transcription factor p65; unnamed protein product; v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A
          View more View less
          Gene Aliases: AIF3BL3; CMCU; NFKB3; p65; RELA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q04206
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5970
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding enzyme binding protein kinase binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding peptide binding phosphate ion binding identical protein binding protein homodimerization activity actinin binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding NF-kappaB binding ankyrin repeat binding general transcription initiation factor binding DNA-binding transcription factor binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cytokine production liver development hair follicle development defense response to tumor cell response to ischemia chromatin organization transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response inflammatory response cellular defense response neuropeptide signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to bacterium organ morphogenesis response to UV-B positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression positive regulation of Schwann cell differentiation negative regulation of angiogenesis cytokine-mediated signaling pathway signal transduction involved in regulation of gene expression protein catabolic process response to muramyl dipeptide response to lipopolysaccharide response to progesterone positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to insulin tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of protein sumoylation response to cobalamin response to cytokine toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction cellular response to hepatocyte growth factor stimulus response to muscle stretch NIK/NF-kappaB signaling vascular endothelial growth factor signaling pathway toll-like receptor TLR6:TLR2 signaling pathway prolactin signaling pathway negative regulation of protein catabolic process response to hydrogen peroxide negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to amino acid response to morphine innate immune response response to ethanol negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of insulin receptor signaling pathway regulation of inflammatory response positive regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to cAMP defense response to virus cellular response to hydrogen peroxide nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway interleukin-1-mediated signaling pathway response to interleukin-1 cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to peptidoglycan cellular response to nicotine cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor postsynapse to nucleus signaling pathway antiviral innate immune response negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of beta-amyloid formation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to angiotensin positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of miRNA metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline