  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • H4K5ac Antibodies
          Active Motif
          Histone H4K5ac Polyclonal Antibody
          3 References
          View all (16) H4K5ac antibodies
          Tech Support
          Cite Histone H4K5ac Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Histone H4K5ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Histone H4K5ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Histone H4K5ac Antibody (39700) in ICC/IF
          Detection of H4K5ac by immunofluorescence. U2OS cells were stained with H4K5ac antibody at a dilution of 1:500. Left panel: DAPI. Middle panel: H4K5ac antibody staining. Right panel: merge. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Histone H4K5ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Histone H4K5ac Antibody in Western Blot (WB)
          Histone H4K5ac Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Histone H4K5ac Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Histone H4K5ac Antibody in Dot Blot (DB)
          Histone H4K5ac Polyclonal Antibody
          Product Details
          39700
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.5-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:500
          -
          ChIP assay (ChIP)
          5 µg
          View 2 publications 2 publications
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          5 µg
          -
          Dot blot (DB)
          Assay-dependent
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Published species
          Fruit fly, Human, Plant
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This Histone H4 acetyl Lys5 antibody was raised against a peptide including acetyl-lysine 5 of human histone H4.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1.0 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: acetyl Histone H4; Acetyl-H4 K5; Acetyl-H4 Lys5; Acetyl-Histone H4 K5; Acetyl-Histone H4 Lys5; H4 histone family, member A; H4 histone family, member E; H4 histone family, member I; H4 histone family, member J; H4 histone family, member M; H4 histone family, member N; H4 histone, family 2; H4 K5ac; H4K5; H4Lys5ac; HIST1H4; HIST1H4F; HIST2H4; histone 1, H4a; histone 1, H4b; histone 1, H4e; histone 1, H4i; histone 1, H4j; histone 2, H4; histone 2, H4a; Histone 4; Histone 4 family, member M; histone 4, H4; histone cluster 1 H4 family member a; histone cluster 1 H4 family member b; histone cluster 1 H4 family member e; histone cluster 1 H4 family member i; histone cluster 1 H4 family member j; histone cluster 1, H4a; histone cluster 1, H4b; histone cluster 1, H4e; histone cluster 1, H4i; histone cluster 1, H4j; histone cluster 2 H4 family member a; histone cluster 2, H4a; Histone Cluster 4; histone cluster 4 H4; histone family member; Histone H4; Histone H4 acetyl; Histone H4A; Histone H4K5; Histone H4K5ac; histone IV, family 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: dJ160A22.2; FO108; H4; H4-12; H4-16; H4-53; H4/A; H4/B; H4/C; H4/D; H4/E; H4/G; H4/H; H4/I; H4/J; H4/K; H4/M; H4/N; H4/O; H4/p; H4C1; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4f16; H4F2; H4F2iv; H4FA; H4FB; H4FC; H4FD; H4FE; H4FG; H4FH; H4FI; H4FJ; H4FK; H4FM; H4FN; H4FO; H4M; HIST1H4A; HIST1H4B; HIST1H4C; HIST1H4D; HIST1H4E; HIST1H4F; HIST1H4H; HIST1H4I; HIST1H4J; HIST1H4K; HIST1H4L; Hist1h4m; HIST2H4; HIST2H4A; HIST2H4B; HIST4H4; TEBIVANED2; TEBIVANED3; TEBIVANED4; TEVANED2; TEVANED3; TEVANED4; X04652
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P62805, (Mouse) P62806, (Mouse) A4QMY0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8359, (Human) 8363, (Human) 8370, (Human) 121504, (Human) 8366, (Human) 8367, (Human) 8294, (Mouse) 326619, (Mouse) 326620, (Mouse) 319158, (Mouse) 97122
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding RNA binding protein binding structural constituent of chromatin protein heterodimerization activity histone binding poly(A) RNA binding histone
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly telomere organization negative regulation of megakaryocyte differentiation protein localization to CENP-A containing chromatin DNA replication-dependent nucleosome assembly DNA replication-independent nucleosome assembly protein heterotetramerization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline