  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SOX2 Antibodies
          Active Motif
          Sox2 Polyclonal Antibody
          1 Reference
          View all (81) SOX2 antibodies
          Tech Support
          Cite Sox2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Sox2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Sox2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Sox2 Antibody (39844) in ICC/IF
          Sox2 antibody (pAb) tested by Immunofluorescence. Mouse embryonic stem cells (mESCs) grown on mouse embryonic fibroblast feeder cells (MEFs) were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes at room temperature. Cells were then permeabilized and blocked by incubating with Blocking Solution containing 5% serum/0.1% Triton X-100 in D-PBS for 2 hours at room temperature. Cells were then incubated with Sox2 antibody (Catalog No. 39843, red) at 1:200 dilution overnight at 4°C, washed with D-PBS, and incubated for 2 hours at room temperature w... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Sox2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Sox2 Antibody in Western Blot (WB)
          Sox2 Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Sox2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          39844
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200
          -
          ChIP assay (ChIP)
          10 µL
          -
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          10 µL
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This Sox2 antibody was raised against a peptide within the C-terminal region of human Sox2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          Conc. Not Determined
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Affinity chromatography
          Storage buffer
          70mM tris, pH 8, with 30% glycerol, 0.07mM EDTA, 105mM NaCl, 31mM glycine
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          SOX2 is an intronless gene encoding a member of the SRY-related HMG-box (SOX) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of cell fate. The product of the SOX2 gene is required for stem-cell maintenance in the central nervous system, and also regulates gene expression in the stomach. The SOX2 gene lies within an intron of another gene called SOX2 overlapping transcript (SOX2OT). Further, SOX2 protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. Mutations in the SOX2 gene have been associated with bilateral anophthalmia, a severe form of structural eye malformation, optic nerve hypoplasia and syndromic microphthalmia.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Delta EF2a; MCOPS3 (Microphthalmia Syndromic type 3); putative; sex determining region Y-box 2; SOX 2; sox-2; SRY (sex determining region Y) box 2; SRY (sex determining region Y)-box 2; SRY related HMG box 2; SRY-box 2; SRY-box containing gene 2; SRY-related HMG-box gene 2; Transcription factor SOX-2; transcription factor SOX2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ANOP3; lcc; MCOPS3; Sox-2; SOX2; ysb
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P48431, (Mouse) P48432
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6657, (Mouse) 20674
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding miRNA binding sequence-specific DNA binding nitric-oxide synthase binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding chromatin binding transcription factor binding chromatin DNA binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity HMG box transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter osteoblast differentiation eye development endodermal cell fate specification chromatin organization regulation of transcription, DNA-templated brain development response to wounding regulation of gene expression glial cell fate commitment pituitary gland development adenohypophysis development positive regulation of cell-cell adhesion neuron differentiation forebrain development somatic stem cell population maintenance tissue regeneration positive regulation of MAPK cascade response to ethanol positive regulation of cell differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inner ear development response to growth factor cellular response to hypoxia negative regulation of canonical Wnt signaling pathway response to oxygen-glucose deprivation neuronal stem cell population maintenance negative regulation of cell cycle G1/S phase transition regulation of myofibroblast cell apoptotic process cell fate specification positive regulation of neuroblast proliferation transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cell cycle arrest multicellular organism development sensory perception of sound response to organic substance stem cell population maintenance forebrain neuron differentiation cerebral cortex development negative regulation of Wnt signaling pathway male genitalia development positive regulation of epithelial cell differentiation olfactory placode formation response to retinoic acid inner ear morphogenesis regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process tongue development cell fate commitment negative regulation of cell differentiation positive regulation of neuron differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of Notch signaling pathway pigment biosynthetic process lung alveolus development embryonic organ development anatomical structure formation involved in morphogenesis neuron fate commitment diencephalon morphogenesis stem cell differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of neurogenesis detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound detection of mechanical stimulus involved in equilibrioception retina morphogenesis in camera-type eye lens induction in camera-type eye epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline