  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Argonaute 4 Antibodies
          Active Motif
          Ago4 Monoclonal Antibody (1B7-G11)
          View all (8) Argonaute 4 antibodies
          Tech Support
          Cite Ago4 Monoclonal Antibody (1B7-G11)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Ago4 Monoclonal Antibody (1B7-G11)
          Product Details
          39856
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1B7-G11
          Immunogen
          This Ago4 antibody was raised against a recombinant protein corresponding to amino acids 1-164 of human Ago4.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          70mM tris, pH 8, with 105mM NaCl, 0.07mM EDTA, 31mM glycine, 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic containing PAZ and PIWI domains, and it may play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ARGONAUTE 4; argonaute 4, RISC catalytic component; Argonaute RISC catalytic component 4; Argonaute4; eIF-2C 4; Eukaryotic translation initiation factor 2C 4; eukaryotic translation initiation factor 2C, 4; OCP11; OVEREXPRESSOR OF CATIONIC PEROXIDASE 11; Protein argonaute-4; T20P8.9; T20P8_9; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AGO4; EIF2C4; KIAA1567
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9HCK5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 192670
          View more View less
          Function(s)
          nucleic acid binding RNA binding double-stranded RNA binding single-stranded RNA binding endoribonuclease activity protein binding miRNA binding
          Process(es)
          mRNA catabolic process regulation of translation synaptonemal complex assembly male meiosis male gonad development miRNA metabolic process regulation of cell morphogenesis gene silencing by RNA pre-miRNA processing posttranscriptional gene silencing by RNA production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA miRNA mediated inhibition of translation mRNA cleavage involved in gene silencing by miRNA negative regulation of apoptotic process small RNA loading onto RISC mRNA cleavage involved in gene silencing by siRNA
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline