  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EpCAM (CD326) Antibodies
          NeoBiotechnologies
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Monoclonal Antibody (VU-1D9)
          View all (235) EpCAM (CD326) antibodies
          Tech Support
          Cite EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Monoclonal Antibody (VU-1D9)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (7)
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 7
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody (4072-MSM1-P1ABX) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of MCF-7 cells. EpCAM Mouse Monoclonal Antibody (VU-1D9) labeled with CF488 (green); NucSpot is used to label the nuclei (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          EpCAM/CD326 (Epithelial Marker) Monoclonal Antibody (VU-1D9)
          Product Details
          4072-MSM1-P1ABX
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5-1 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          VU-1D9
          Immunogen
          Small cell lung carcinoma cells
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • CF 488
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Does not react with Rat, ferret
          Target Information
          Ep-CAM (epithelial adhesion molecule, epithelial specific antigen, ESA) is a transmembrane glycoprotein expressed in the epithelium with a molecular weight of approximately 40 kDa, which functions as an epithelial cell adhesion molecule. Ep-CAM functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule, and has a direct impact on cell cycle, proliferation and metabolism of epithelial cells and fibroblasts due to its ability to rapidly induce the proto-oncogene c-myc and the cell cycle regulating genes cyclin A and E. Ep-CAM mediates Ca2+-independent homotypic interactions. Formation of Ep-CAM-mediated adhesions have a negative regulatory effect on adhesions mediated by classic cadherins, which may have strong effects on the differentiation and growth of epithelial cells. Ep-CAM overexpression was suggested to be associated with enhanced epithelial proliferation. Ep-CAM is highly expressed in human carcinomas, and is a marker for tumors of epithelial lineage. Ep-CAM is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and many carcinoma types. Also, Ep-CAM reportedly distinguishes adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Adenocarcinoma-associated antigen; adenocarcinoma-associated antigen precursor (KSA); CD326; Cell surface glycoprotein Trop-1; EGP; EGP314; Ep-CAM; Epithelial cell adhesion molecule; Epithelial cell surface antigen; Epithelial glycoprotein; epithelial glycoprotein (EGP) precursor; Epithelial glycoprotein 314; hEGP314; human epithelial glycoprotein-2; KS 1/4 antigen; KSA; Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; membrane component, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein); TACSTD1; trophoblast cell surface antigen 1; Tumor-associated calcium signal transducer 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Ber-Ep4; BerEp4; DIAR5; EGP-2; EGP314; EGP40; EPCAM; ESA; GA733-2; HNPCC8; KS1/4; KSA; LYNCH8; M1S2; M4S1; MIC18; MK-1; MOC-31; TACSTD1; TROP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16422
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4072
          View more View less
          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion
          Process(es)
          ureteric bud development positive regulation of cell proliferation signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter stem cell differentiation cell-cell adhesion negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of stem cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline