  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MCM7 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          MCM7 Monoclonal Antibody (MCM7, 1466)
          View all (48) MCM7 antibodies
          Tech Support
          Cite MCM7 Monoclonal Antibody (MCM7, 1466)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          MCM7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MCM7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          MCM7 Antibody (4176-MSM1-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human tonsil using MCM7 Monoclonal Antibody (Product # 4176-MSM1-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MCM7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCM7 Antibody in Western Blot (WB)
          MCM7 Antibody in Western Blot (WB)
          MCM7 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          MCM7 Monoclonal Antibody (MCM7, 1466)
          Product Details
          4176-MSM1-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MCM7, 1466
          Immunogen
          Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          MCM7 encodes a protein that is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are essential for the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by the MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. The MCM complex consisting of this protein and MCM2, 4 and 6 proteins possesses DNA helicase activity, and may act as a DNA unwinding enzyme.The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are essential for the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by the MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. The MCM complex consisting of this protein and MCM2, 4 and 6 proteins possesses DNA helicase activity, and may act as a DNA unwinding enzyme. Cyclin D1-dependent kinase, CDK4, is found to associate with this protein, and may regulate the binding of this protein with the tumorsuppressor protein RB1/RB. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CDC47 homolog; DNA replication licensing factor MCM7; homolog of S. cerevisiae Cdc47; minichromosome maintenance deficient 7; NB4 apoptosis/differentiation related protein; P1 P85MCM; P1.1-MCM3; protein phosphatase 1, regulatory subunit 104; similar to Homo sapiens mRNA for hMCM2 with GenBank Accession Number D28480.1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CDC47; MCM2; MCM7; P1.1-MCM3; P1CDC47; P85MCM; PNAS146; PPP1R104
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P33993
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 479737, (Human) 4176
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding DNA helicase activity single-stranded DNA binding helicase activity protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity single-stranded DNA-dependent ATP-dependent DNA helicase activity DNA metabolism protein
          Process(es)
          double-strand break repair via break-induced replication DNA replication DNA replication initiation DNA strand elongation involved in DNA replication cellular response to DNA damage stimulus cell proliferation response to xenobiotic stimulus regulation of DNA-dependent DNA replication initiation regulation of phosphorylation cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to xenobiotic stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline