  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TIM-3 Antibodies
          Invitrogen
          CD366 (TIM3) Monoclonal Antibody (RMT3-23), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™
          15 Published Figures
          13 References
          View all (103) TIM-3 antibodies
          Tech Support
          Cite CD366 (TIM3) Monoclonal Antibody (RMT3-23), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (15)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 16
          CD366 (TIM3) Antibody (46-5870-80) in Flow
          BALB/c mouse splenocytes were stained with CD4 Monoclonal Antibody, APC (Product # 17-0041-82) and 0.125 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, PerCP-eFluor 710 (Product # 46-4321-82) (left) or 0.125 µg of CD366 (TIM3) Monoclonal Antibody, PerCP-eFluor 710 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD366 (TIM3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          46-5870-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          View 13 publications 13 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          RMT3-23
          Conjugate
          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Unconjugated
          • APC 
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Super Bright 436
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          482/708 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2802278
          Product Specific Information
          Description: The RMT3-23 monoclonal antibody reacts with mouse CD366 (TIM3), a Th1-specific cell surface protein. The RMT3-23 antibody reacts with CD366 protein expressed by both BALB/c and C57BL/6 strains of mice. CD366, a type I transmembrane protein, contains an immunoglobulin and a mucin-like domain in its extracellular portion and a tyrosine phosphorylation motif in its cytoplasmic portion. CD366 is expressed selectively by differentiated CD4^+Th1 and CD8^+Tc1 cells, but is absent on CD4^+Th2 and CD8^+Tc2 cells. Other hematopoietic cell types, including naive T cells, B cells, macrophages and dendritic cells, do not express CD366, at least at the protein level. CD366 expression is upregulated at a late stage of T cell differentiation on Th1 cells after 3 rounds of in vitro polarization suggesting a role for this molecule in the transport or effector function of Th1 cells rather than a contribution to T cell differentiation. In an experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model, CD366 was shown to be expressed on most CD4^+ and CD8^+ T cells in the central nervous system at the onset of clinical signs of disease, while less than 2% of CD4^+ cells in the periphery expressed CD366 after immunization.
          RMT3-23 has been shown to have functional activity; blocks DC recognition of apoptotic cells and also induces autoantibody production.
          Applications Reported: This RMT3-23 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This RMT3-23 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          PerCP-eFluor 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.
          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.
          Target Information
          TIM3 (Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR2, T-cell immunoglobulin, mucin-dmain containing-3) is a 281 amino acid long, Type-1 Th1- specific cell surface glycoprotein expressed on terminally differentiated CD4+Th1 and CD8+Tc1 cells. TIM3 consists of an IgV-like domain, a mucin-like domain in the extracellular region, and a conserved Tyrosine phosphorylation motif in the cytoplasmic region. TIM3 is involved in macrophage activation and induction of autoimmune diseases. Further, TIM3 down-regulates aggressive Th1-mediated immune responses and facilitates in the development of immune tolerance. Pathological significance of TIM3 has been attributed to Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a Th-1 dependent autoimmune disease, and also enhances the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis in mice.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD366; FLJ14428; HAVcr-2; Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog; sCD366; soluble CD366; soluble TIM 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3; T-cell immunoglobulin mucin receptor 3; T-cell membrane protein 3; TIM-3; TIMD-3
          View more View less
          Gene Aliases: Havcr2; TIM-3; Tim3; Timd3
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q8VIM0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 171285
          View more View less
          Function(s)
          protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline