  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD14 Antibodies
          Invitrogen
          CD14 Monoclonal Antibody (61D3), eFluor™ 450, eBioscience™
          59 Published Figures
          72 References
          View all (183) CD14 antibodies
          Tech Support
          Cite CD14 Monoclonal Antibody (61D3), eFluor™ 450, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (59)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 60
          CD14 Antibody (48-0149-41) in Flow
          Staining of normal human peripheral blood cells with Mouse IgG1 K Isotype Control eFluor® 450 (Product # 48-4714-82) (blue histogram) or Anti-Human CD14 eFluor® 450 (purple histogram). Cells in the monocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD14 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD14 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Neutralization (Neu)
          Product Details
          48-0149-41
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 4 publications 4 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.5 µg)/test
          View 65 publications 65 publications
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), eFluor™ 450, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          61D3
          Conjugate
          eFluor™ 450 eFluor™ 450 eFluor™ 450
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • Pacific Orange
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          405/445 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_1272120
          Product Specific Information
          Description: The 61D3 monoclonal antibody reacts with human CD14, a 53-55 kDa GPI-linked glycoprotein. CD14 is expressed on monocytes, interfollicular macrophages and some dendritic cells. Complexes of LPS and LBP (LPS-Binding Protein) bind with high affinity to monocytes through the surface CD14.
          Applications Reported: This 61D3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This 61D3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
          Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD14 is a 55 kDa GPI-anchored glycoprotein that is constitutively expressed on the surface of mature monocytes, macrophages, and neutrophils. CD14 also serves as a multifunctional lipopolysaccharide receptor, and is released to the serum both as a secreted and enzymatically cleaved GPI-anchored form. CD14 binds lipopolysaccharide molecule in a reaction catalyzed by lipopolysaccharide-binding protein (LBP), an acute phase serum protein. The soluble sCD14 can discriminate slight structural differences between lipopolysaccharides and is important for neutralization of serum allochthonous lipopolysaccharides by reconstituted lipoprotein particles. Further, CD14 has been shown to bind apoptotic cells, and can affect allergic, inflammatory and infectious processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same CD14 isoform. Diseases associated with CD14 dysfunction include mycobacterium chelonae infection and Croup.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD 14; CD14; cd14 monocyte; LPSR antibody; Monocyte differentiation antigen CD14; My23 antigen; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; sCD14; soluble CD14; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD14
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08571
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 929
          View more View less
          Function(s)
          lipopolysaccharide binding opsonin receptor activity lipopolysaccharide receptor activity protein binding peptidoglycan receptor activity lipoteichoic acid binding molecular carrier activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production response to molecule of bacterial origin immune system process cell surface pattern recognition receptor signaling pathway receptor-mediated endocytosis phagocytosis apoptotic process inflammatory response cell surface receptor signaling pathway response to bacterium lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production toll-like receptor 4 signaling pathway positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway innate immune response positive regulation of endocytosis cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to diacyl bacterial lipopeptide cellular response to triacyl bacterial lipopeptide
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline