  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MIP-1 gamma Antibodies
          Invitrogen
          MIP-1 gamma Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          1 Reference
          View all (7) MIP-1 gamma antibodies
          Tech Support
          Cite MIP-1 gamma Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MIP-1 gamma Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          MIP-1 gamma Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MIP-1 gamma Antibody (500-P117BT-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Murine MIP-1gamma by Western Blot analysis MIP-1 gamma Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P117BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Murine MIP-1gamma is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MIP-1 gamma Antibody in Western Blot (WB)
          MIP-1 gamma Antibody in Western Blot (WB)
          MIP-1 gamma Antibody in ELISA (ELISA)
          MIP-1 gamma Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P117BT-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Murine MIP-1gamma (CCL9/10)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929299
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: QITHATETKE VQSSLKAQQG LEIEMFHMGF QDSSDCCLSY NSRIQCSRFI GYFPTSGGCT RPGIIFISKR GFQVCANPSD RRVQRCIERL EQNSQPRTYK Q.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Murine MIP-1gamma (CCL9/10). Anti-Murine MIP-1gamma (CCL9/10)-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect Murine MIP-1gamma (CCL9/10) by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Murine MIP-1gamma (CCL9/10) (500-P117) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Murine MIP-1gamma (CCL9/10).
          Western Blot: To detect Murine MIP-1gamma by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Murine MIP-1gamma is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P117BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          MIP-1gamma is a CC chemokine found in murine blood and a wide variety of murine tissues, with no known human homolog. MIP-1gamma signals through the CCR1 receptor. MIP-1gamma chemoattracts neutrophils, and also inhibits colony formation of bone marrow myeloid immature progenitors. MIP-1gamma contains six cysteines, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-C motif chemokine 9; CCF18; Macrophage inflammatory protein 1-gamma; Macrophage inflammatory protein-related protein 2; MIP-1 gamma; MIP-1-gamma; MRP-2; RP23-320E6.3; small inducible cytokine A10; small inducible cytokine A9; Small-inducible cytokine A9
          View more View less
          Gene Aliases: CCF18; Ccl9; MRP-2; Mrp2; Scya10; Scya9
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P51670
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 20308
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity chemokine activity cytokine intercellular signal molecule
          Process(es)
          chemotaxis immune response negative regulation of myoblast differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-lcddp:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0