  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IFN gamma Antibodies
          Invitrogen
          IFN gamma Polyclonal Antibody, PeproTech®
          1 Reference
          View all (204) IFN gamma antibodies
          Tech Support
          Cite IFN gamma Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IFN gamma Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IFN gamma Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          IFN gamma Antibody (500-P122G-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Rat IFN-gamma by Western Blot analysis IFN gamma Polyclonal Antibody (Product # 500-P122G-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Rat IFN-gamma is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IFN gamma Antibody in Western Blot (WB)
          IFN gamma Antibody in Western Blot (WB)
          IFN gamma Antibody in ELISA (ELISA)
          IFN gamma Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P122G-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rat
          Published species
          Rat
          Host/Isotype
          Goat
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Rat IFN-gamma
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929337
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MQGTLIESLE SLKNYFNSSS MDAMEGKSLL LDIWRNWQKD GNTKILESQI ISFYLRLFEV LKDNQAISNN ISVIESHLIT NFFSNSKAKK DAFMSIAKFE VNNPQIQHKA VNELIRVIHQ LSPESSLRKR KRSRC.
          Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Rat IFN-gamma. Anti-Rat IFN-gamma specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Rat IFN-gamma matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Rat IFN-gamma by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Rat IFN-gamma (500-P122GBt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Rat IFN-gamma.
          Western Blot: To detect Rat IFN-gamma by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Rat IFN-gamma is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H-IFN-g; IFN γ; IFN-gamma; IFN-y; IFNγ; Interferon; Interferon gamma; Interferon y; Interferon γ; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g
          View more View less
          Gene Aliases: Ifng; IFNG2
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) P01581
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 25712
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity interferon-gamma receptor binding cytokine interferon superfamily intercellular signal molecule
          Process(es)
          protein import into nucleus, translocation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neutrophil apoptotic process regulation of the force of heart contraction adaptive immune response CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation involved in immune response regulation of transcription, DNA-templated apoptotic process inflammatory cell apoptotic process humoral immune response cell cycle arrest positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to virus antigen processing and presentation neutrophil chemotaxis negative regulation of epithelial cell differentiation endoplasmic reticulum unfolded protein response negative regulation of myelination positive regulation of synaptic transmission, cholinergic negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process positive regulation of T cell proliferation response to drug positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein defense response to bacterium defense response to protozoan negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of growth of symbiont involved in interaction with host positive regulation of chemokine biosynthetic process positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of neuron differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of interleukin-1 beta secretion regulation of immune response regulation of insulin secretion sensory perception of mechanical stimulus positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis defense response to virus positive regulation of killing of cells of other organism positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate metabolic process positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-18 extrinsic apoptotic signaling pathway regulation of neuronal action potential positive regulation of tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 11 production regulation of hepatocyte proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-hrdnk:80/100.66.78.145:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0