  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MIP-1 delta Antibodies
          Invitrogen
          MIP-1 delta Polyclonal Antibody, PeproTech®
          View all (13) MIP-1 delta antibodies
          Tech Support
          Cite MIP-1 delta Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MIP-1 delta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          MIP-1 delta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MIP-1 delta Antibody (500-P123G-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Human MIP-5 (CCL15) by Western Blot analysis MIP-1 delta Polyclonal Antibody (Product # 500-P123G-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human MIP-5 (CCL15) is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MIP-1 delta Antibody in Western Blot (WB)
          MIP-1 delta Antibody in Western Blot (WB)
          MIP-1 delta Antibody in ELISA (ELISA)
          MIP-1 delta Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P123G-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Goat
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human MIP-5 (CCL15)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929343
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: QFTNDAETEL MMSKLPLENP VVLNSFHFAA DCCTSYISQS IPCSLMKSYF ETSSECSKPG VIFLTKKGRQ VCAKPSGPGV QDCMKKLKPY SI.
          Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Human MIP-5 (CCL15). Anti-Human MIP-5 (CCL15)-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human MIP-5 (CCL15) matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Human MIP-5 (CCL15) by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human MIP-5 (CCL15) (500-P123GBt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human MIP-5 (CCL15).
          Western Blot: To detect Human MIP-5 (CCL15) by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human MIP-5 (CCL15) is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          This gene is located in a cluster of similar genes in the same region of chromosome 17. These genes encode CC cytokines, which are secreted proteins characterized by two adjacent cysteines. The product of this gene is chemotactic for T cells and monocytes, and acts through C-C chemokine receptor type 1 (CCR1). The proprotein is further processed into numerous smaller functional peptides. Naturally-occurring readthrough transcripts occur from this gene into the downstream gene, CCL14 (chemokine (C-C motif) ligand 14).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-C motif chemokine 15; CC or beta chemokine; chemokine (C-C motif) ligand 15; Chemokine CC-2; HCC-2; HCC-2Lkn-1; leukotactin 1; Leukotactin-1; LKN-1; Macrophage inflammatory protein 5; MIP-1 delta; MIP-5; MIP-5MIP-1d; Mrp-2b; NCC-3; NCC-3MIP-1D; NCC3MRP-2B; new CC chemokine 3; SCYA15member 15; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 15; Small-inducible cytokine A15
          View more View less
          Gene Aliases: CCL15; HCC-2; HMRP-2B; LKN-1; LKN1; MIP-1 delta; MIP-1D; MIP-5; MIP5; MRP-2B; NCC-3; NCC3; SCYA15; SCYL3; SY15
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q16663
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6359
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding cytokine activity chemokine activity heparin binding chemoattractant activity CCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          cellular calcium ion homeostasis chemotaxis inflammatory response immune response signal transduction cell-cell signaling positive regulation of cell migration positive regulation of inflammatory response positive chemotaxis cell chemotaxis antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide chemokine-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-vvsgg:80/100.66.72.198:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0