  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VEGF-165 Antibodies
          Invitrogen
          VEGF-165 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          1 Reference
          View all (15) VEGF-165 antibodies
          Tech Support
          Cite VEGF-165 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          VEGF-165 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          VEGF-165 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          VEGF-165 Antibody (500-P131BT-50UG) in WB
          Western Blot: To detect mVEGF by Western Blot analysis VEGF-165 Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P131BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant mVEGF is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VEGF-165 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF-165 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF-165 Antibody in ELISA (ELISA)
          Product Details
          500-P131BT-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Immunostaining (IS)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived, 39.0 kDa Recombinant Murine VEGF 165
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929393
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MAPTTEGEQK SHEVIKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPEKHCEPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Murine VEGF 165. Anti-Murine VEGF 165-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect Murine VEGF 165 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Murine VEGF 165 (500-P131) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Murine VEGF 165.
          Western Blot: To detect mVEGF by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant mVEGF is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P131BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          The vascular endothelial growth factor (VEGF) family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H-VEGF-165; L-VEGF; M-VEGF-165; vascular endothelial growth factor 165b; vascular endothelial growth factor A; Vascular endothelial growth factor A, long form; Vascular permeability factor; VEGF165; VPF
          View more View less
          Gene Aliases: Vegf; Vegfa; Vpf
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) Q00731
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 22339
          View more View less
          Function(s)
          fibronectin binding receptor binding cytokine activity platelet-derived growth factor receptor binding vascular endothelial growth factor receptor binding protein binding growth factor activity heparin binding neuropilin binding chemoattractant activity identical protein binding protein homodimerization activity vascular endothelial growth factor receptor 1 binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding protein heterodimerization activity receptor agonist activity extracellular matrix binding growth factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis ovarian follicle development blood vessel development patterning of blood vessels response to hypoxia in utero embryonic development kidney development positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of endothelial cell proliferation vasculature development lymphangiogenesis blood vessel remodeling sprouting angiogenesis cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of neuroblast proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation positive regulation of receptor internalization basophil chemotaxis heart morphogenesis outflow tract morphogenesis coronary vein morphogenesis regulation of transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development nervous system development mesoderm development lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape positive regulation of signal transduction positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression cell migration negative regulation of cell-cell adhesion cell differentiation monocyte differentiation macrophage differentiation lung development positive regulation of cell migration regulation of cGMP metabolic process epithelial cell differentiation positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway post-embryonic camera-type eye development positive regulation of protein complex assembly positive regulation of protein autophosphorylation activation of protein kinase activity positive regulation of CREB transcription factor activity positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation tube formation endothelial cell chemotaxis cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus lymph vessel morphogenesis positive regulation of endothelial cell chemotaxis by VEGF-activated vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway vascular endothelial growth factor signaling pathway positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway VEGF-activated neuropilin signaling pathway growth T-helper 1 type immune response eye photoreceptor cell development negative regulation of apoptotic process negative regulation of programmed cell death positive regulation of vascular permeability surfactant homeostasis negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of blood vessel endothelial cell migration endothelial cell migration regulation of endothelial cell differentiation positive regulation of angiogenesis negative regulation of bone resorption positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway mRNA stabilization lung alveolus development cell maturation blood vessel morphogenesis camera-type eye morphogenesis positive regulation of smooth muscle cell proliferation neuron development cardiac muscle fiber development branching morphogenesis of an epithelial tube positive regulation of axon extension involved in axon guidance artery morphogenesis positive regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive chemotaxis positive regulation of positive chemotaxis induction of positive chemotaxis positive regulation of cellular component movement positive regulation of cell division positive regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling primitive erythrocyte differentiation cell chemotaxis lung vasculature development mammary gland alveolus development positive regulation of mast cell chemotaxis cardiac vascular smooth muscle cell development angiogenesis involved in coronary vascular morphogenesis coronary artery morphogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to hypoxia dopaminergic neuron differentiation commissural neuron axon guidance positive regulation of protein kinase C signaling positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis regulation of retinal ganglion cell axon guidance positive regulation of peptidyl-tyrosine autophosphorylation positive regulation of p38MAPK cascade negative regulation of neuron death positive regulation of lymphangiogenesis regulation of hematopoietic progenitor cell differentiation positive regulation of histone deacetylase activity positive regulation of retinal ganglion cell axon guidance positive regulation of protein localization to early endosome positive regulation of protein kinase D signaling positive regulation of receptor activity negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-hrdnk:80/100.66.78.145:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0