  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IGF1 Antibodies
          Invitrogen
          IGF1 Polyclonal Antibody, PeproTech®
          4 References
          View all (44) IGF1 antibodies
          Tech Support
          Cite IGF1 Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IGF1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IGF1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          IGF1 Antibody (500-P157G-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Murine IGF-I by Western Blot analysis IGF1 Polyclonal Antibody (Product # 500-P157G-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Murine IGF-I is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IGF1 Antibody in Western Blot (WB)
          IGF1 Antibody in Western Blot (WB)
          IGF1 Antibody in ELISA (ELISA)
          IGF1 Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P157G-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Radioimmune Assays (RIA)
          -
          View 1 publication 1 publication
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Goat
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Murine IGF-I
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929536
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKAA.
          Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Murine IGF-I. Anti-Murine IGF-I-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Murine IGF-I matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Murine IGF-I by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Murine IGF-I (500-P157GBt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Murine IGF-I.
          Western Blot: To detect Murine IGF-I by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Murine IGF-I is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          IGF1 (Insulin-like growth factor-1) is structurally and functionally related to insulin but has a much higher growth-promoting activity. A variety of cellular responses are induced by IGF1, including cell proliferation, differentiation, migration, and survival. Further, IGF1 is a polypeptide growth factor that stimulates the proliferation of a wide range of cell types in muscle, bone, and cartilage tissue. IGF1 stimulates glucose transport in rat bone-derived osteoblastic (PyMS) cells and is effective at much lower concentrations than insulin, not only regarding glycogen and DNA synthesis but also with regards to enhancing glucose uptake. In circulation, IGFs are predominantly bound to binding proteins (IGFBPs) which prolong the half-life of the IGFs and play a role in delivering them to target tissues. IGF-I is known as one of the most potent activators of the AKT signaling pathway which is known to be a stimulator of proliferation and an inhibitor of programmed cell death. Moreover, mature human IGF-I is 100% homologous with bovine and porcine proteins. Low levels of IGF1 have been linked to Alzheimer's disease. IGF1 is processed from a precursor, bound by a specific receptor, and secreted. Defects in the IGF1 gene are a cause of insulin-like growth factor 1 deficiency and several transcript variants encoding different isoforms have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H-IGF-1; IGF; IGF-I; IGF-IA; IGF-IB; IGF1A; IGFIa; Insulin like growth factor; Insulin-like growth factor 1; Insulin-like growth factor I; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; R-IGF-1; Somatomedin; Somatomedin C
          View more View less
          Gene Aliases: C730016P09Rik; Igf-1; Igf-I; Igf1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P05017
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16000
          View more View less
          Function(s)
          insulin receptor binding insulin-like growth factor receptor binding integrin binding hormone activity steroid binding protein binding growth factor activity protein serine/threonine kinase activator activity growth factor
          Process(es)
          cell activation regulation of protein phosphorylation blood vessel remodeling regulation of translation nervous system development memory cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to heat glial cell differentiation regulation of gene expression positive regulation of cardiac muscle hypertrophy phosphatidylinositol 3-kinase signaling positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling skeletal muscle satellite cell maintenance involved in skeletal muscle regeneration muscle hypertrophy myotube cell development positive regulation of smooth muscle cell migration positive regulation of cerebellar granule cell precursor proliferation water homeostasis proteoglycan biosynthetic process positive regulation of cell growth lung development positive regulation of cell migration mammary gland development exocrine pancreas development regulation of establishment or maintenance of cell polarity regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway positive regulation of protein import into nucleus, translocation negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process multicellular organism growth bone mineralization involved in bone maturation positive regulation of activated T cell proliferation regulation of cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein negative regulation of apoptotic process negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of DNA binding positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway myoblast differentiation positive regulation of fat cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of glycogen biosynthetic process positive regulation of DNA replication positive regulation of glycolytic process positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of glucose import positive regulation of Ras protein signal transduction insulin-like growth factor receptor signaling pathway phosphatidylinositol-mediated signaling positive regulation of fibroblast proliferation lung alveolus development cell development positive regulation of smooth muscle cell proliferation branching morphogenesis of an epithelial tube inner ear development chondroitin sulfate proteoglycan biosynthetic process positive regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation detection of mechanical stimulus involved in sensory perception regulation of protein metabolic process myoblast proliferation positive regulation of protein kinase B signaling regulation of calcium ion transport negative regulation of oocyte development lung vasculature development lung lobe morphogenesis Type I pneumocyte differentiation Type II pneumocyte differentiation prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus morphogenesis prostate gland growth prostate gland epithelium morphogenesis prostate gland stromal morphogenesis negative regulation of androgen receptor signaling pathway ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade positive regulation of protein serine/threonine kinase activity positive regulation of steroid hormone biosynthetic process negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of neuron death positive regulation of trophectodermal cell proliferation positive regulation of myoblast proliferation negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline