  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-15 Antibodies
          Invitrogen
          IL-15 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          View all (76) IL-15 antibodies
          Tech Support
          Cite IL-15 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IL-15 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-15 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          IL-15 Antibody (500-P15BT-500UG) in WB
          Western Blot: To detect hIL-15 by Western Blot analysis IL-15 Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P15BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hIL-15 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL-15 Antibody in Western Blot (WB)
          IL-15 Antibody in Western Blot (WB)
          IL-15 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-15 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P15BT-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human IL-15
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_3251100
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MNWVNVISDL KKIEDLIQSM HIDATLYTES DVHPSCKVTA MKCFLLELQV ISLESGDASI HDTVENLIIL ANNSLSSNGN VTESGCKECE ELEEKNIKEF LQSFVHIVQM FINTS.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human IL-15. Anti-Human IL-15-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect hIL-15 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human IL-15 (500-P15) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hIL-15.
          Western Blot: To detect hIL-15 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hIL-15 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P15BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          IL-15 (Interleukin 15 ) is a cytokine that regulates T and natural killer cell activation and proliferation. IL-15 and IL-2 share many biological activities as both have been found to bind common hematopoietin receptor subunits, and may compete for the same receptor, and thus negatively regulate each other's activity. The number of CD8+ memory cells is shown to be controlled by a balance between IL-15 and IL-2. IL-15 induces the activation of JAK kinases, as well as the phosphorylation and activation of transcription activators STAT3, STAT5, and STAT6. In mouse, studies suggest that IL-15 may increase the expression of apoptosis inhibitor Bcl-xL, possibly through the transcription activation activity of STAT6, and thus prevent apoptosis. IL-15 plays an important role in the growth and differentiation of T and B lymphocytes, natural killer cells, macrophages, and monocytes as well as activation of a number of important intracellular signaling molecules. As such, IL-15 could be essential for the immune responses, allograft rejection, and the pathogenesis of autoimmune diseases. Further, IL-15 is a widely expressed pro-inflammatory cytokine and has been shown to play a role in several inflammatory disorders, including rheumatoid arthritis, psoriasis and pulmonary inflammatory diseases. Emerging data suggest that IL-15 may serve as a good therapeutic target, as there appears to be a beneficial effect of IL-15 neutralization in models of psoriasis and diabetes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HTLV-I R-IL-15 fusion gene; il 15; IL-15; IL15; ILN; Interleukin; Interleukin-15; Interleukin15; lymphokine; M-IL-15; MGC9721; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IL-15; IL15
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P40933
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3600
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding protein binding
          Process(es)
          natural killer cell differentiation natural killer cell proliferation positive regulation of cytokine production NK T cell proliferation immune response signal transduction tyrosine phosphorylation of STAT protein cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation macrophage differentiation positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of natural killer cell proliferation positive regulation of natural killer cell differentiation positive regulation of tissue remodeling interleukin-15-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation neutrophil activation extrathymic T cell selection regulation of T cell differentiation cell maturation lymph node development regulation of defense response to virus by host positive regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of phagocytosis positive regulation of immune response negative regulation of cold-induced thermogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline