  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CLEC11A Antibodies
          Invitrogen
          CLEC11A Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          View all (9) CLEC11A antibodies
          Tech Support
          Cite CLEC11A Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CLEC11A Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CLEC11A Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CLEC11A Antibody (500-P162BT-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Human SCGF-alpha by Western Blot analysis CLEC11A Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P162BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible development reagents the detection limit for Recombinant Human SCGF-alpha is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducingor non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CLEC11A Antibody in Western Blot (WB)
          CLEC11A Antibody in Western Blot (WB)
          CLEC11A Antibody in ELISA (ELISA)
          CLEC11A Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P162BT-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived, 33.9 kDa Recombinant Human SCGF-alpha
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929568
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: GHGARGAER EWEGGWGGAQ EEEREREALM LKHLQEALGL PAGRGDENPA GTVEGKEDWE MEEDQGEEEE EEATPTPSSG PSPSPTPEDI VTYILGRLAG LDAGLHQLHV RLHALDTRVV ELTQGLRQLR NAAGDTRDAV QALQEAQGRA EREHGRLEGC LKGLRLGHKC FLLSRDFEAQ AAAQARCTAR GGSLAQPADR QQMEALTRYL RAALAPYNWP VWLGVHDRRA EGLYLFENGQ RVSFFAWHRS PRPELGAQPS ASPHPLSPDQ PNGGTLENCV AQASDDGSWW DHDCQRRLYY VCEFPF.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human SCGF-alpha. Anti-Human SCGF-alpha-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect Human SCGF-alpha by sandwich ELISA (using 100 µL/well) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human SCGF-alpha (500-P162) as a capture antibody, allows the detection of at least 2000-4000 pg/mL of Recombinant Human SCGF-alpha.
          Western Blot: To detect Human SCGF-alpha by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible development reagents the detection limit for Recombinant Human SCGF-alpha is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducingor non-reducing conditions.
          500-P162BT-1 mg will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          This gene encodes a member of the C-type lectin superfamily. The encoded protein is a secreted sulfated glycoprotein and functions as a growth factor for primitive hematopoietic progenitor cells. An alternative splice variant has been described but its biological nature has not been determined.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: b SCGF; beta SCGF; betaSCGF; bSCGF; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 3; C-type lectin domain family 11 member A; C-type lectin superfamily member 3; hCG_22930; Lymphocyte secreted C-type lectin; lymphocyte secreted glycoprotein; lymphocyte secreted long form of C-type lectin; Osteolectin; p47; SCGF b; SCGF beta; SCGF β; SCGFb; SCGFbeta; SCGFβ; Stem cell growth factor; stem cell growth factor; lymphocyte secreted C-type lectin; unnamed protein product; β SCGF; βSCGF
          View more View less
          Gene Aliases: CLEC11A; CLECSF3; LSLCL; P47; SCGF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y240
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6320
          View more View less
          Function(s)
          protein binding growth factor activity carbohydrate binding
          Process(es)
          ossification signal transduction positive regulation of cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline