  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-1 alpha Antibodies
          Invitrogen
          IL-1 alpha Polyclonal Antibody, PeproTech®
          1 Reference
          View all (57) IL-1 alpha antibodies
          Tech Support
          Cite IL-1 alpha Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IL-1 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-1 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          IL-1 alpha Antibody (500-P180G-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Rat IL-1alpha by Western Blot analysis IL-1 alpha Polyclonal Antibody (Product # 500-P180G-1MG) can be used at a concentration of 0.1- 0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Rat IL-1alpha is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL-1 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          IL-1 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          IL-1 alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-1 alpha Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P180G-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rat
          Published species
          Rat
          Host/Isotype
          Goat
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Rat IL-1alpha
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929677
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MAPHSFQNNL RYKLIRIVKQ EFIMNDSLNQ NIYVDMDRIH LKAASLNDLQ LEVKFDMYAY SSGGDSKYPV TLKVSNTQLF VSAQGEDKPV LLKEIPETPK LITGSETDLI FFWEKINSKN YFTSAAFPEL LIATKEQSQV HLARGLPSMI DFQIS.
          Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Rat IL-1alpha. Anti-Rat IL-1alpha-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Rat IL-1alpha matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Rat IL-1alpha by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Rat IL-1alpha (500-P180GBt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Rat IL-1alpha.
          Western Blot: To detect Rat IL-1alpha by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1- 0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Rat IL-1alpha is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          IL-1 alpha (Interleukin-1 alpha) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 alpha is coded by the IL1A gene and signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 beta. IL1A is located on the q arm on chromosome 2 at position 13. IL-1 alpha plays an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses. IL-1 alpha activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 alpha is a pleiotropic cytokine involved in various immune responses, inflammatory processes, and hematopoiesis. Further, IL-1 alpha is produced by monocytes and macrophages as a proprotein, which is proteolytically processed and released in response to cell injury and induces apoptosis. The IL1A gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. IL1 alpha regulates the activities of NF-kappaB and mitogen-activated protein kinases. IL-1 alpha can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO). High levels of IL-1 alpha are associated with several chronic inflammatory diseases including rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CTLA8; IL 1 a; IL 1α; IL-1 alpha; IL17; IL1α; ILN; Interleukin; interleukin 17; Interleukin-1 alpha; Interleukin-17A; Interleukin1 alpha; RP23-160G19.8
          View more View less
          Gene Aliases: IL-1 alpha; Il1a
          View more View less
          UniProt ID: (Rat) P16598
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 24493
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity interleukin-1 receptor binding copper ion binding interleukin superfamily
          Process(es)
          fever generation response to hypoxia connective tissue replacement involved in inflammatory response wound healing acute inflammatory response inflammatory response immune response spermatogenesis heart development negative regulation of cell proliferation response to heat response to organic substance response to ozone response to organonitrogen compound response to gamma radiation positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of steroid biosynthetic process response to organic cyclic compound cytokine-mediated signaling pathway keratinization positive regulation of prostaglandin secretion response to lipopolysaccharide positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of stress-activated MAPK cascade response to L-ascorbic acid cellular response to heat ectopic germ cell programmed cell death wound healing positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process positive regulation of angiogenesis positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade response to copper ion positive regulation of cytokine secretion positive regulation of cell division regulation of sensory perception of pain positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand positive regulation of neutrophil migration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline