  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ApoE3 Antibodies
          Invitrogen
          ApoE3 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          View all (2) ApoE3 antibodies
          Tech Support
          Cite ApoE3 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ApoE3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ApoE3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          ApoE3 Antibody (500-P238BT-50UG) in WB
          Western Blot: To detect hApoE3 by Western Blot analysis ApoE3 Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P238BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hApoE3 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ApoE3 Antibody in Western Blot (WB)
          ApoE3 Antibody in Western Blot (WB)
          ApoE3 Antibody in ELISA (ELISA)
          ApoE3 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P238BT-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human ApoE3
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2929983
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MKVEQAVETE PEPELRQQTE WQSGQRWELA LGRFWDYLRW VQTLSEQVQE ELLSSQVTQE LRALMDETMK ELKAYKSELE EQLTPVAEET RARLSKELQA AQARLGADME DVCGRLVQYR GEVQAMLGQS TEELRVRLAS HLRKLRKRLL RDADDLQKRL AVYQAGAREG AERGLSAIRE RLGPLVEQGR VRAATVGSLA GQPLQERAQA WGERLRARME EMGSRTRDRL DEVKEQVAEV RAKLEEQAQQ IRLQAEAFQA RLKSWFEPLV EDMQRQWAGL VEKVQAAVGT SAAPVPSDNH.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human ApoE3. Anti-Human ApoE3-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect hApoE3 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human ApoE3 (500-P238) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hApoE3.
          Western Blot: To detect hApoE3 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hApoE3 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P238BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          ApoE belongs to a group of proteins that bind reversibly with lipoprotein and play an important role in lipid metabolism. In addition to facilitating solubilization of lipids, these proteins help to maintain the structural integrity of lipoproteins, serve as ligands for lipoprotein receptors, and regulate the activity of enzymes involved in lipid metabolism. Significant quantities of ApoE are produced in the liver and brain, and to some extent in almost every organ. ApoE is an important constituent of all plasma lipoproteins. Its interaction with specific ApoE receptor enables uptake of chylomicron remnants by liver cells, which is an essential step during normal lipid metabolism. It also binds with the LDL receptor (apo B/E). Defects in ApoE are a cause of hyperlipoproteinemia type III. ApoE exists in three major isoforms; E2, E3, and E4, which differ from one another by a single amino-acid substitution. E3 is the most common isoform and is present in 40-90% of the population.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Apo-E; ApoE; Apolipoprotein E; apolipoprotein E3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AD2; APO-E; APOE; ApoE4; LDLCQ5; LPG
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P02649
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 348
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding receptor binding structural molecule activity lipid transporter activity protein binding phospholipid binding heparin binding lipid binding antioxidant activity enzyme binding identical protein binding protein homodimerization activity heparan sulfate proteoglycan binding macromolecular complex binding metal chelating activity protein dimerization activity receptor agonist activity tau protein binding low-density lipoprotein particle receptor binding phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity very-low-density lipoprotein particle receptor binding lipoprotein particle binding intermembrane cholesterol transfer activity
          Process(es)
          response to reactive oxygen species negative regulation of endothelial cell proliferation response to dietary excess lipid metabolic process triglyceride metabolic process cholesterol catabolic process lipid transport cellular calcium ion homeostasis receptor-mediated endocytosis response to oxidative stress cytoskeleton organization G-protein coupled receptor signaling pathway synaptic transmission, cholinergic long-term memory steroid metabolic process cholesterol metabolic process gene expression regulation of gene expression negative regulation of platelet activation negative regulation of endothelial cell migration negative regulation of gene expression negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of cholesterol efflux lipid transport involved in lipid storage positive regulation of neuron projection development negative regulation of neuron projection development long-chain fatty acid transport protein import virion assembly negative regulation of blood coagulation regulation of axon extension neuron projection development melanosome organization regulation of Cdc42 protein signal transduction positive regulation of low-density lipoprotein particle receptor catabolic process cholesterol efflux phospholipid efflux very-low-density lipoprotein particle remodeling low-density lipoprotein particle remodeling high-density lipoprotein particle remodeling high-density lipoprotein particle assembly chylomicron remnant clearance high-density lipoprotein particle clearance very-low-density lipoprotein particle clearance locomotory exploration behavior nitric oxide-cGMP-mediated signaling pathway lipoprotein metabolic process lipoprotein biosynthetic process lipoprotein catabolic process vasodilation cholesterol homeostasis regulation of apoptotic process amyloid precursor protein metabolic process regulation of protein complex assembly negative regulation of MAPK cascade negative regulation of blood vessel endothelial cell migration reverse cholesterol transport positive regulation by host of viral process regulation of innate immune response positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of cholesterol biosynthetic process positive regulation of endocytosis positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of lipid biosynthetic process intracellular transport regulation of neuronal synaptic plasticity negative regulation of smooth muscle cell proliferation artery morphogenesis negative regulation of protein secretion negative regulation of inflammatory response regulation of synapse organization positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis negative regulation of lipid biosynthetic process regulation of protein metabolic process negative regulation of protein metabolic process maintenance of location in cell lipid homeostasis fatty acid homeostasis acylglycerol homeostasis artery development positive regulation of dendritic spine development negative regulation of dendritic spine development regulation of proteasomal protein catabolic process response to caloric restriction triglyceride homeostasis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to lipoprotein particle stimulus triglyceride-rich lipoprotein particle clearance intermediate-density lipoprotein particle clearance circulatory system development negative regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of cholesterol metabolic process positive regulation of cholesterol metabolic process negative regulation of triglyceride metabolic process negative regulation of cholesterol efflux regulation of plasma lipoprotein particle levels AMPA glutamate receptor clustering NMDA glutamate receptor clustering cellular oxidant detoxification positive regulation of lipoprotein transport regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of beta-amyloid clearance negative regulation of long-term synaptic potentiation negative regulation of postsynaptic membrane organization positive regulation of presynaptic membrane organization positive regulation of beta-amyloid formation negative regulation of beta-amyloid formation negative regulation of dendritic spine maintenance positive regulation of dendritic spine maintenance regulation of amyloid precursor protein catabolic process positive regulation of phospholipid efflux positive regulation of neurofibrillary tangle assembly negative regulation of phospholipid efflux negative regulation of lipid transport across blood brain barrier positive regulation of lipid transport across blood brain barrier cellular response to beta-amyloid regulation of cellular response to very-low-density lipoprotein particle stimulus regulation of amyloid fibril formation negative regulation of amyloid fibril formation positive regulation of amyloid fibril formation regulation of behavioral fear response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-hrdnk:80/100.66.78.145:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0