  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Betacellulin Antibodies
          Invitrogen
          betacellulin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          View all (19) Betacellulin antibodies
          Tech Support
          Cite betacellulin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          betacellulin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          betacellulin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          betacellulin Antibody (500-P254-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Human Betacellulin by Western Blot analysis betacellulin Polyclonal Antibody (Product # 500-P254-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Betacellulin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          betacellulin Antibody in Western Blot (WB)
          betacellulin Antibody in Western Blot (WB)
          betacellulin Antibody in ELISA (ELISA)
          betacellulin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P254-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human Betacellulin
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2930087
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Betacellulin. Anti-Human Betacellulin-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human Betacellulin matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Human Betacellulin by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human Betacellulin (500-P254Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human Betacellulin.
          Western Blot: To detect Human Betacellulin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Betacellulin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a member of the EGF family of growth factors. It is synthesized primarily as a transmembrane precursor, which is then processed to mature molecule by proteolytic events. This protein is a ligand for the EGF receptor.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: OTTHUMP00000160600; OTTHUMP00000219057; Probetacellulin
          View more View less
          Gene Aliases: BTC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P35070
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 685
          View more View less
          Function(s)
          epidermal growth factor receptor binding protein binding growth factor activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activator activity receptor agonist activity
          Process(es)
          apoptotic process epidermal growth factor receptor signaling pathway cell proliferation positive regulation of cell proliferation positive regulation of urine volume ERBB2-EGFR signaling pathway ERBB4-ERBB4 signaling pathway positive regulation of cell differentiation positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of fibroblast proliferation positive regulation of cell division epithelial cell apoptotic process negative regulation of epithelial cell apoptotic process
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline