  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NOV Antibodies
          Invitrogen
          NOV Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          View all (23) NOV antibodies
          Tech Support
          Cite NOV Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          NOV Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NOV Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          NOV Antibody (500-P257BT-500UG) in WB
          Western Blot: To detect hNOV by Western Blot analysis NOV Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P257BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hNOV is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NOV Antibody in Western Blot (WB)
          NOV Antibody in Western Blot (WB)
          NOV Antibody in ELISA (ELISA)
          NOV Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P257BT-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived, 36.2 kDa Recombinant Human NOV
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_3251221
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MQVAATQRCP PQCPGRCPAT PPTCAPGVRA VLDGCSCCLV CARQRGESCS DLEPCDESSG LYCDRSADPS NQTGICTAVE GDNCVFDGVI YRSGEKFQPS CKFQCTCRDG QIGCVPRCQL DVLLPEPNCP APRKVEVPGE CCEKWICGPD EEDSLGGLTL AAYRPEATLG VEVSDSSVNC IEQTTEWTAC SKSCGMGFST RVTNRNRQCE MLKQTRLCMV RPCEQEPEQP TDKKGKKCLR TKKSLKAIHL QFKNCTSLHT YKPRFCGVCS DGRCCTPHNT KTIQAEFQCS PGQIVKKPVM VIGTCTCHTN CPKNNEAFLQ ELELKTTRGK M.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human NOV. Anti-Human NOV-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect hNOV by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human NOV (500-P257) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hNOV.
          Western Blot: To detect hNOV by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hNOV is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions
          500-P257BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          NOV is a member of the CCN family of secreted, cysteine-rich regulatory proteins. The full-length NOV protein contains four structural domains that confer distinct, and sometimes opposing, biological activities. Elevated expression of NOV is associated with certain tumors, including Wilm's tumor and most nephroblastomas. However, in other tumor types and certain cancer cell lines, increased tumorigenicity and proliferation is correlated with decreased NOV expression. Additionally, NOV induces cell adhesion and cell migration by signaling through specific cell-surface integrins, and by binding to heparin sulfate proteoglycans and to fibulin 1C. NOV has also been reported to exert proangiogenic activities.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CCN family member 3; Cellular communication network factor 3; IBP-9; IGF-binding protein 9; Insulin-like growth factor-binding protein 9; Nephro blastoma-overexpressed gene protein homolog; nephroblastoma overexpressed; nephroblastoma-overexpressed gene protein homolog; NOV; NovH; Protein NOV homolog; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CCN3; IBP-9; IGFBP-9; IGFBP9; NOV; NOVH
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P48745
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4856
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding Notch binding integrin binding hormone activity protein binding growth factor activity heparin binding
          Process(es)
          angiogenesis chondrocyte differentiation cell adhesion signal transduction fibroblast migration negative regulation of myotube differentiation smooth muscle cell migration negative regulation of cell growth cell adhesion mediated by integrin endothelial cell chemotaxis type B pancreatic cell proliferation positive regulation of cell differentiation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of ossification negative regulation of insulin secretion smooth muscle cell proliferation negative regulation of inflammatory response regulation of developmental process cell chemotaxis negative regulation of SMAD protein import into nucleus hematopoietic stem cell homeostasis endothelial cell-cell adhesion negative regulation of monocyte chemotaxis negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of chondrocyte proliferation negative regulation of sensory perception of pain bone regeneration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline