  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-9 Antibodies
          Invitrogen
          IL-9 Polyclonal Antibody, PeproTech®
          2 References
          View all (40) IL-9 antibodies
          Tech Support
          Cite IL-9 Polyclonal Antibody, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          IL-9 Antibody (500-P29-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Human IL-9 by Western Blot analysis IL-9 Polyclonal Antibody (Product # 500-P29-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Human IL-9 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          IL-9 Antibody in ELISA (ELISA)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          IL-9 Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P29-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human IL-9
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL once reconstituted
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2930271
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MQGCPTLAGI LDINFLINKM QEDPASKCHC SANVTSCLCL GIPSDNCTRP CFSERLSQMT NTTMQTRYPL IFSRVKKSVE VLKNNKCPYF SCEQPCNQTT AGNALTFLKS LLEIFQKEKM RGMRGKI.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human IL-9. Anti-Human IL-9-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human IL-9 matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Human IL-9 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human IL-9 (500-P29Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human IL-9.
          Western Blot: To detect Human IL-9 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Human IL-9 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          Interleukin 9 (IL-9) is produced by activated T helper 2 (Th2) lymphocytes. IL-9 regulates many cell types involved in classical Th2-associated asthma responses, including B and T lymphocytes, mast cells, eosinophils, and epithelial cells. The mouse IL-9 cDNA encodes a 144 amino acid precursor protein with an 18 amino acid signal peptide that is cleaved to form the mature cysteine-rich protein with a molecular mass of 14 kDa. Native mouse IL-9 is heavily glycosylated. Recently, TGF beta has been reported to play an important role in the differentiation of IL-17-producing T helper cells and inducible regulatory T cells by reprogramming Th2 cells to secrete IL-9, thereby driving the differentiation of Th9 cells directly.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cytokine P40; homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40; homolog of mouse T cell and mast cell growth factor P40; ILN; Interleukin; Interleukin9; p40 cytokine; P40 protein precursor; p40 T-cell and mast cell growth factor; T-cell growth factor p40
          View more View less
          Gene Aliases: HP40; IL-9; P40
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P15248
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3578
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-9 receptor binding growth factor activity
          Process(es)
          inflammatory response immune response positive regulation of cell proliferation positive regulation of cell growth positive regulation of interleukin-5 production interleukin-9-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vkppw:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0