  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CCL28 Antibodies
          Invitrogen
          CCL28 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          View all (16) CCL28 antibodies
          Tech Support
          Cite CCL28 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CCL28 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CCL28 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CCL28 Antibody (500-P297BT-500UG) in WB
          Western Blot: To detect hMEC by Western Blot analysis CCL28 Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P297BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hMEC is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CCL28 Antibody in Western Blot (WB)
          CCL28 Antibody in Western Blot (WB)
          CCL28 Antibody in ELISA (ELISA)
          CCL28 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P297BT-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Human MEC (CCL28)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_3251252
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: SEAILPIASS CCTEVSHHIS RRLLERVNMC RIQRADGDCD LAAVILHVKR RRICVSPHNH TVKQWMKVQA AKKNGKGNVC HRKKHHGKRN SNRAHQGKHE TYGHKTPY.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human MEC (CCL28). Anti-Human MEC (CCL28)-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect hMEC by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human MEC (500-P297) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hMEC.
          Western Blot: To detect hMEC by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hMEC is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P297BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          MEC is a secreted CC chemokine expressed primarily by epithelial cells of the bronchioles, salivary gland, mammary gland and colon. MEC signals through the CCR10 receptor, and chemoattracts resting CD4, CD8 T-cells and eosinophils. MEC contains six cysteines, including the four highly conserved cysteine residues present in CC chemokines.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-C motif chemokine 28; CC chemokine CCL28; CCK 1; CCK1 protein; CCL 28; CCL28chi; chemokine; chemokine (C-C motif) ligand 28; MEC; Mucosae-associated epithelial chemokine; Protein CCK1; small inducible cytokine A28; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 28; Small-inducible cytokine A28; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CCK1; CCL28; MEC; SCYA28
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NRJ3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 56477
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity protein binding chemokine activity chemokine receptor binding CXCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          positive regulation of cell-matrix adhesion chemotaxis inflammatory response immune response signal transduction positive regulation of cytosolic calcium ion concentration response to nutrient neutrophil chemotaxis killing of cells of other organism cytolysis in other organism cell chemotaxis antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of leukocyte tethering or rolling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline