  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Osteopontin Antibodies
          Invitrogen
          Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          View all (87) Osteopontin antibodies
          Tech Support
          Cite Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Osteopontin Antibody (500-P314BT-50UG) in WB
          Western Blot: To detect Human Osteopontin by Western Blot analysis, Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P314BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 mg/mL. When used in conjunction with compatible development reagents, the detection limit for Recombinant Human Osteopontin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Osteopontin Antibody in Western Blot (WB)
          Osteopontin Antibody in ELISA (ELISA)
          Osteopontin Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P314BT-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 mg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived, 33.7 kDa Recombinant Human Osteopontin
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2930346
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: IPVKQADSGS SEEKQLYNKY PDAVATWLNP DPSQKQNLLA PQNAVSSEET NDFKQETLPS KSNESHDHMD DMDDEDDDDH VDSQDSIDSN DSDDVDDTDD SHQSDESHHS DESDELVTDF PTDLPATEVF TPVVPTVDTY DGRGDSVVYG LRSKSKKFRR PDIQYPDATD EDITSHMESE ELNGAYKAIP VAQDLNAPSD WDSRGKDSYE TSQLDDQSAE THSHKQSRLY KRKANDESNE HSDVIDSQEL SKVSREFHSH EFHSHEDMLV VDPKSKEEDK HLKFRISHEL DSASSEVN.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human Osteopontin. Anti-Human Osteopontin-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect Human Osteopontin by sandwich ELISA (using 100 mL/well), a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti- Human Osteopontin (500-P314) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human Osteopontin.
          Western Blot: To detect Human Osteopontin by Western Blot analysis, this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 mg/mL. When used in conjunction with compatible development reagents, the detection limit for Recombinant Human Osteopontin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P314BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          Osteopontin is an arginine-glycine-aspartic acid (RGD)-containing glycoprotein that interacts with integrins and CD44 as major receptors. It is a multifunctional protein involved in bone mineralization, cell adhesion, cell migration, chronic inflammatory disease and transformation. Proteolytic cleavage by thrombin and matrix metalloproteinases close to the integrin-binding Arg-Gly-Asp sequence modulates the function of OPN and its integrin binding properties. Thrombin-cleaved fragments of Osteopontin are overexpressed in malignant glial tumors and provide a molecular niche with survival advantage and provide a novel substrate for plasmin and cathepsin D.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Bone sialoprotein 1; Bone sialoprotein 1 (BSPI/BSP1); CALPHA1 fusion; Early T lymphocyte activation 1 (ETA1); early T-lymphocyte activation 1; HGNC:11255; immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein; lnc-PKD2-2-3; MGC110940; Nephropontin; OSN-C; OSN-D; Osteopontin; osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein; putative OPN isoform 6; Secreted phosphoprotein 1; secreted phosphoprotein 1 (osteopontin bone sialoprotein I early T lymphocyte activation 1); secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1); Secreted phosphoprotein 1 (SPP1); SPP-1; SPP1/CALPHA1 fusion; unnamed protein product; urinar; Urinary stone protein; Uropontin
          View more View less
          Gene Aliases: BNSP; BSPI; ETA-1; OPN; PSEC0156; SPP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10451
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6696
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity integrin binding protein binding small molecule binding extracellular matrix binding
          Process(es)
          ossification osteoblast differentiation androgen catabolic process cell adhesion signal transduction embryo implantation cell differentiation biomineral tissue development response to vitamin D response to macrophage colony-stimulating factor positive regulation of bone resorption positive regulation of transcription, DNA-templated decidualization response to steroid hormone negative regulation of collateral sprouting of intact axon in response to injury cellular response to testosterone stimulus response to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxine positive regulation of estradiol secretion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline