  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Eotaxin Antibodies
          Invitrogen
          Eotaxin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          4 References
          View all (27) Eotaxin antibodies
          Tech Support
          Cite Eotaxin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Eotaxin Antibody (500-P67-50UG) in WB
          Western Blot: To detect mEotaxin by Western Blot analysis Eotaxin Polyclonal Antibody (Product # 500-P67-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant mEotaxin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Eotaxin Antibody in Western Blot (WB)
          Eotaxin Antibody in ELISA (ELISA)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Eotaxin Polyclonal Antibody, PeproTech®
          Product Details
          500-P67-50UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.5-2.0 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Immunoprecipitation (IP)
          -
          View 1 publication 1 publication
          In vitro Assay (In vitro)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunostaining (IS)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived Recombinant Murine Eotaxin (CCL11)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL once reconstituted
          Amount
          50 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_2930697
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: HPGSIPTSCC FIMTSKKIPN TLLKSYKRIT NNRCTLKAIV FKTRLGKEIC ADPKKKWVQD ATKHLDQKLQ TPKP.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Murine Eotaxin (CCL11). Anti-Murine Eotaxin (CCL11)-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Murine Eotaxin (CCL11) matrix.
          Sandwich ELISA: To detect Murine Eotaxin (CCL11) by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Murine Eotaxin (500-P67Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Murine Eotaxin (CCL11).
          Western Blot: To detect mEotaxin by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant mEotaxin is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          Target Information
          This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for eosinophils, but not mononuclear cells or neutrophils. This eosinophil specific chemokine assumed to be involved in eosinophilic inflammatory diseases such as atopic dermatitis, allergic rhinitis, asthma and parasitic infections.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-C motif chemokine 11; chemokine (C-C motif) ligand 11; Eosinophil Chemotactic Factor; eosinophil chemotactic protein; Eotaxin 1; Eotaxin1; MGC22554; small chemokine (C-C motif) ligand 11; small-inducible cytokine A11; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: eotaxin; Scya11
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P48298
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 20292
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase activity chemokine activity phospholipase activator activity CCR3 chemokine receptor binding protein dimerization activity receptor agonist activity CCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          positive regulation of endothelial cell proliferation chronic inflammatory response mast cell chemotaxis inflammatory response immune response cytoskeleton organization actin filament organization learning or memory regulation of cell shape positive regulation of cell migration positive regulation of actin filament polymerization response to interleukin-13 positive regulation of angiogenesis eosinophil chemotaxis negative regulation of neurogenesis cell chemotaxis branching involved in mammary gland duct morphogenesis mammary duct terminal end bud growth antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide chemokine-mediated signaling pathway ERK1 and ERK2 cascade response to interleukin-4
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-74676f44b6-crr4t:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: db542085ed6beb0c3f0dd774c2548ab49b9f1b6a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026.10.42-1.0