  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PAX5 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          PAX5/BSAP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PAX5, 3977R)
          View all (56) PAX5 antibodies
          Tech Support
          Cite PAX5/BSAP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PAX5, 3977R)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          PAX5/BSAP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PAX5/BSAP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          PAX5/BSAP Antibody (5079-RBM7-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human tonsil using PAX5, BSAP Recombinant Monoclonal Antibody (Product # 5079-RBM7-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PAX5/BSAP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PAX5/BSAP Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PAX5/BSAP Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          PAX5/BSAP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PAX5, 3977R)
          Product Details
          5079-RBM7-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PAX5, 3977R
          Immunogen
          A recombinant fragment (around aa 235-382) of human PAX5 protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          PAX5 is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. The PAX proteins are important regulators in early development and alterations in the expression of their genes are thought to contribute to neoplastic transformation. PAX5 is the B-cell lineage specific activator protein (BSAP) that is expressed at early, but not late stages, of B-cell differentiation. Its expression has also been detected in developing CNS and testis, therefore, PAX5 may not only play an important role in B-cell differentiation, but also in neural development and spermatogenesis. Mutations in the gene can result in leukemia, acute lymphoblastic 3.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-cell lineage specific activator; B-cell-specific transcription factor; BSAP; BSAP; transcription factor; paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator); paired box homeotic gene 5; Paired box protein Pax-5; paired domain gene 5; Pax-5; transcription factor PAX 5
          View more View less
          Gene Aliases: ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q02548
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 612021, (Human) 5079
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter spermatogenesis nervous system development sensory organ development lateral ventricle development cerebral cortex development cell differentiation B cell differentiation adult behavior skeletal muscle cell differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic cranial skeleton morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline