  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD31 (PECAM-1) Antibodies
          NeoBiotechnologies
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Monoclonal Antibody (JC/70A)
          View all (248) CD31 (PECAM-1) antibodies
          Tech Support
          Cite CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Monoclonal Antibody (JC/70A)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody (5175-MSM4-P1ABX) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Colon Carcinoma stained with CD31 Mouse Monoclonal Antibody (JC/70A). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in Western Blot (WB)
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Monoclonal Antibody (JC/70A)
          Product Details
          5175-MSM4-P1ABX
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Cynomolgus monkey, Human, Rabbit
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          JC/70A
          Immunogen
          Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CF 488
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Does not react with Rat or Pig
          Target Information
          CD31 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1, PECAM-1) is an inhibitory coreceptor involved in regulation of T cell and B cell signaling by a dual immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) that upon associated kinases-mediated phosphorylation provide docking sites for protein-tyrosine phosphatases. CD31 is expressed ubiquitously within the vascular compartment and is located mainly at junctions between adjacent cells. N-terminal Ig-like domain of CD31 is responsible for its homophilic binding, which plays an important role in cell-cell interactions. CD31 is a multifunctional molecule with diverse roles in modulation of integrin-mediated cell adhesion, transendothelial migration, angiogenesis, apoptosis, negative regulation of immunoreceptor signaling, autoimmunity, macrophage phagocytosis, IgE-mediated anaphylaxis and thrombosis. It is one of key regulatory molecules in vascular system.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: adhesion molecule; CD31; CD31 antigen; EndoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM-1; PECAM-1 precursor; Platelet endothelial cell adhesion molecule; platelet endothelial cell adhesion molecule-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD31; CD31/EndoCAM; endoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM-1; PECAM1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16284
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Cynomolgus monkey) 102117792, (Rabbit) 100357605, (Human) 5175
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding protein homodimerization activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          angiogenesis blood vessel development endothelial cell development endothelial cell morphogenesis phagocytosis immune response cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway Rho protein signal transduction cell recognition cell migration regulation of cell migration positive regulation of cell migration maintenance of blood-brain barrier monocyte extravasation wound healing vasodilation positive regulation of MAPK cascade endothelial cell migration diapedesis detection of mechanical stimulus positive regulation of protein kinase B signaling establishment of endothelial barrier bicellular tight junction assembly cellular response to mechanical stimulus glomerular endothelium development neutrophil extravasation endothelial cell-matrix adhesion cell-cell adhesion cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules positive regulation of protein localization to cell-cell junction positive regulation of intracellular signal transduction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline