  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Prohibitin Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Prohibitin Monoclonal Antibody (PHB, 3194)
          View all (54) Prohibitin antibodies
          Tech Support
          Cite Prohibitin Monoclonal Antibody (PHB, 3194)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          Prohibitin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Prohibitin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          Prohibitin Antibody (5245-MSM4-P0) in ICC/IF
          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of HepG2 cells using Prohibitin Monoclonal Antibody (Product # 5245-MSM4-P1) labeled with CF488 (Green); Reddot is used to label the nuclei.. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Prohibitin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Prohibitin Antibody in Western Blot (WB)
          Prohibitin Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Prohibitin Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Prohibitin Monoclonal Antibody (PHB, 3194)
          Product Details
          5245-MSM4-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PHB, 3194
          Immunogen
          Recombinant human PHB protein fragment (aa167-261)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          Prohibitin is from an evolutionarily conserved gene that is ubiquitously expressed. It is thought to be a negative regulator of cell proliferation and may be a tumor suppressor. Mutations in PHB have been linked to sporadic breast cancer. Prohibitin is expressed as two transcripts with varying lengths of 3' untranslated region. The longer transcript is present at higher levels in proliferating tissues and cells, suggesting that this longer 3' untranslated region may function as a trans-acting regulatory RNA.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis luminal protein 215; epididymis secretory sperm binding protein Li 54e; gastric cancer susceptibility protein; OTTHUMP00000165765; OTTHUMP00000165766; OTTHUMP00000220103; OTTHUMP00000220170; OTTHUMP00000220171; PHB; prohibitin; Prohibitin 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BAP32; HEL-215; HEL-S-54e; PHB; PHB1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P35232
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5245
          View more View less
          Function(s)
          complement component C3a binding complement component C3b binding transcription corepressor activity protein binding enzyme binding proteinase activated receptor binding histone deacetylase binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter osteoblast differentiation positive regulation of immunoglobulin production regulation of transcription, DNA-templated mitochondrion organization signal transduction negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of transcription by competitive promoter binding negative regulation of cell growth positive regulation of interleukin-17 production RIG-I signaling pathway regulation of gene expression, epigenetic B cell activation negative regulation of protein catabolic process regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process modulation by host of viral RNA genome replication positive regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of complement activation viral entry into host cell positive regulation of smooth muscle cell proliferation protein stabilization progesterone receptor signaling pathway positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of androgen receptor signaling pathway negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to interleukin-6 DNA biosynthetic process T-helper 17 type immune response antiviral innate immune response positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline