  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • DOG-1 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          DOG-1/TMEM16A (Marker for Gastrointestinal Stromal Tumors) Monoclonal Antibody (DOG-1.1)
          View all (58) DOG-1 antibodies
          Tech Support
          Cite DOG-1/TMEM16A (Marker for Gastrointestinal Stromal Tumors) Monoclonal Antibody (DOG-1.1)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DOG-1/TMEM16A (Marker for Gastrointestinal Stromal Tumors) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          DOG-1/TMEM16A (Marker for Gastrointestinal Stromal Tumors) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          DOG-1/TMEM16A (Marker for Gastrointestinal Stromal Tumors) Antibody (55107-MSM2-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded GIST stained with DOG-1 Mouse Monoclonal Antibody (DOG1.1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DOG-1/TMEM16A (Marker for Gastrointestinal Stromal Tumors) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          DOG-1/TMEM16A (Marker for Gastrointestinal Stromal Tumors) Monoclonal Antibody (DOG-1.1)
          Product Details
          55107-MSM2-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          DOG-1.1
          Immunogen
          A synthetic peptide from human DOG-1 protein (aa 904-986), conjugated to a carrier protein. (
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          DOG-1, the novel marker, is expressed ubiquitously in gastrointestinal stromal tumors irrespective of kit or PDGFR alpha mutation status.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Ano1; anoctamin 1, calcium activated chloride channel; Anoctamin-1; AT5G45830; ATDOG1; Ca2+-activated Cl- channel; cacium activated chloride channel; calcium activated chloride channel; DELAY OF GERMINATION 1; Discovered on gastrointestinal stromal tumors protein 1; FLJ10261; GAAS5; germination ability after storage 5; GLUCOSE SENSING QTL 5; GSQ5; K15I22.3; K15I22_3; membrane protein; oral cancer overexpressed 2; Oral cancer overexpressed protein 2; Transmembrane protein 16A; transmembrane protein 16A (eight membrane-spanning domains); Tumor-amplified and overexpressed sequence 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ANO1; DOG1; INDMS; MYMY7; ORAOV2; TAOS2; TMEM16A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q5XXA6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 55107
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding calcium activated cation channel activity intracellular calcium activated chloride channel activity voltage-gated chloride channel activity chloride channel activity protein binding iodide transmembrane transporter activity identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding protein dimerization activity
          Process(es)
          ion transport chloride transport phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway iodide transport ion transmembrane transport cellular response to heat detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain mucus secretion protein localization to membrane cation transmembrane transport glial cell projection elongation cellular response to peptide chloride transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline