  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • beta Catenin Antibodies
          AbboMax
          Phospho-Catenin-beta (Ser37) Polyclonal Antibody
          View all (172) beta Catenin antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-Catenin-beta (Ser37) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-Catenin-beta (Ser37) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Catenin-beta (Ser37) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-Catenin-beta (Ser37) Antibody (602-600) in WB
          Western Blot: The whole lysate derived from Hela (20 µg/lane) immunoblotted by Rabbit anti – Catenin-beta (pS37) (Cat# 602-600) at 1:500. Observed a major immunoreactive band at molecular weight ~88 kDa. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-Catenin-beta (Ser37) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Catenin-beta (Ser37) Polyclonal Antibody
          Product Details
          602-600
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-1 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          2-10 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          A synthetic peptide corresponding to the epitope SGIHS with a single phosphorylation site Ser37 of human beta-catenin
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          25mM tris with proprietary stabilizer
          Contains
          0.01% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Positive control: Human lung adenocarcinoma
          Cellular location: Cytoplasm, Nucleus.
          Target Information
          Beta-catenin, an adherens junction (AJ) protein, was originally identified as a component of cell-cell adhesion structures. AJs are necessary for the creation and maintenance of epithelial cell layers by regulating cell growth and adhesion between cells. Beta-catenin interacts with the cytoplasmic domain of E-cadherin and links E-cadherin to alpha-catenin, which in turn mediates anchorage of the E-cadherin complex to the cortical actin cytoskeleton. Studies show that Beta-catenin also binds to another cytoskeletal complex containing the adenomatous polyposis coli protein and microtubules, and interacts with several signaling pathways that include tyrosine kinases, phosphatases and Wnt/Wingless. The interplay between beta-catenin, cytoskeletal complexes and signaling pathways may regulate morphogenesis. Beta-catenin is expressed in several hair follicle cell types, basal and peripheral matrix cells, and cells of the outer and inner root sheats. A pathological role of beta-catenin has been identified in pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB), colorectal cancer (CRC), ovarian cancer, and tumor development. In the nucleus, beta-catenin serves to co activate a family of Lef/Tcf transcription factors that stimulate transcription of target genes including those encoding cyclin D and c-myc that promote cell proliferation. The influence on cell proliferation is the molecular basis for the role of beta-catenin in tumorgenesis, specifically, solid tumors of the breast, colon, liver, lung, gastric, prostate, and skin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Bcatenin; beta 1 88kDa; Beta-catenin; Betacatenin; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin associated protein), beta 1, 88kDa; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; catenin beta; Catenin beta-1; Catenin beta1; Catenin β 1; Catenin β1; CTNB1; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; NAP; NYD-SP19; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; RP5-1118M15.1; unnamed protein product; β catenin; βcatenin
          View more View less
          Gene Aliases: armadillo; Bfc; Catnb; CTNNB; CTNNB1; EVR7; Mesc; MRD19; NEDSDV; OK/SW-cl.35; PRO2286
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P35222, (Mouse) Q02248, (Rat) Q9WU82
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1499, (Mouse) 12387, (Rat) 84353
          View more View less
          Function(s)
          transcription cofactor binding transcription corepressor binding chromatin binding transcription coactivator activity receptor binding protein binding ligand-dependent nuclear receptor binding enzyme binding kinase binding protein kinase binding phosphatase binding protein phosphatase binding estrogen receptor binding ubiquitin protein ligase binding ion channel binding alpha-catenin binding cadherin binding SMAD binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding I-SMAD binding disordered domain specific binding DNA-binding transcription factor binding histone methyltransferase binding RNA polymerase II activating transcription factor binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding signal transducer activity protein C-terminus binding transcription factor binding protein complex binding ionotropic glutamate receptor binding nuclear hormone receptor binding transcription regulatory region DNA binding nitric-oxide synthase binding R-SMAD binding repressing transcription factor binding euchromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic axis specification cell morphogenesis involved in differentiation skeletal system development patterning of blood vessels vasculogenesis branching involved in ureteric bud morphogenesis in utero embryonic development gastrulation with mouth forming second endoderm formation cell fate specification cell fate determination endodermal cell fate commitment neuron migration kidney development neural plate development vasculature development positive regulation of neuroblast proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation lens morphogenesis in camera-type eye ventricular compact myocardium morphogenesis regulation of secondary heart field cardioblast proliferation mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis metanephros morphogenesis transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell adhesion cell-matrix adhesion chemical synaptic transmission ectoderm development nervous system development glial cell fate determination heart development cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation anterior/posterior axis specification dorsal/ventral axis specification dorsal/ventral pattern formation proximal/distal pattern formation cellular process regulation of gene expression positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process Schwann cell proliferation Wnt signaling pathway morphogenesis of embryonic epithelium single organismal cell-cell adhesion stem cell population maintenance layer formation in cerebral cortex central nervous system vasculogenesis hair cycle process hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation osteoclast differentiation lung development male genitalia development regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of epithelial cell differentiation forebrain development regulation of centriole-centriole cohesion pancreas development hair follicle morphogenesis regulation of myelination positive regulation of telomere maintenance via telomerase negative regulation of chondrocyte differentiation response to estradiol T cell differentiation in thymus negative regulation of protein sumoylation response to cytokine adherens junction organization adherens junction assembly protein localization to cell surface cellular protein localization embryonic heart tube development genitalia morphogenesis embryonic forelimb morphogenesis embryonic hindlimb morphogenesis embryonic skeletal limb joint morphogenesis regulation of cell proliferation regulation of T cell proliferation odontogenesis of dentin-containing tooth regulation of cell fate specification embryonic digit morphogenesis regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade skin development response to estrogen canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition canonical Wnt signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process bone resorption regulation of cell differentiation negative regulation of cell differentiation positive regulation of endothelial cell differentiation regulation of osteoblast differentiation positive regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of mitotic cell cycle, embryonic chromatin-mediated maintenance of transcription cell maturation synaptic vesicle transport animal organ development thymus development oocyte development embryonic foregut morphogenesis regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of oligodendrocyte differentiation synapse organization smooth muscle cell differentiation protein heterooligomerization positive regulation of telomerase activity cardiac muscle cell proliferation oviduct development canonical Wnt signaling pathway limb development trachea morphogenesis trachea formation epithelial tube branching involved in lung morphogenesis lung cell differentiation lung-associated mesenchyme development mesenchyme development lung induction epithelial cell differentiation involved in prostate gland development positive regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development hair follicle placode formation mesenchymal cell proliferation involved in lung development cardiac vascular smooth muscle cell differentiation coronary artery morphogenesis epicardium-derived cardiac vascular smooth muscle cell differentiation positive regulation of branching involved in lung morphogenesis endothelial tube morphogenesis fungiform papilla formation canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of cardiac outflow tract cell proliferation sympathetic ganglion development regulation of centromeric sister chromatid cohesion cellular response to mechanical stimulus cellular response to growth factor stimulus cellular response to organic cyclic compound cellular response to indole-3-methanol renal system development renal vesicle formation renal inner medulla development renal outer medulla development nephron tubule formation mesenchyme morphogenesis regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation regulation of calcium ion import negative regulation of neuron death cellular response to insulin-like growth factor stimulus regulation of protein localization to cell surface positive regulation of determination of dorsal identity negative regulation of apoptotic signaling pathway liver development midgut development response to hormone response to organic cyclic compound response to drug myoblast differentiation response to cadmium ion MAPK cascade protein polyubiquitination cell morphogenesis osteoblast differentiation epithelial to mesenchymal transition tissue homeostasis chondrocyte differentiation outflow tract morphogenesis negative regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis transcription from RNA polymerase II promoter epidermal growth factor receptor signaling pathway neuroblast proliferation protein localization fibroblast growth factor receptor signaling pathway response to xenobiotic stimulus mesenchymal cell proliferation gene expression negative regulation of gene expression regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of angiogenesis hypothalamus development neuron differentiation epithelial cell differentiation midbrain development hindbrain development regulation of protein ubiquitination positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter positive regulation of homotypic cell-cell adhesion hair cell differentiation detection of muscle stretch astrocyte-dopaminergic neuron signaling negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process cell-cell adhesion mediated by cadherin canonical Wnt signaling pathway involved in mesenchymal stem cell differentiation positive regulation of cell differentiation regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis regulation of fibroblast proliferation embryonic organ development positive regulation of skeletal muscle tissue development neuron fate determination oligodendrocyte differentiation regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis detection of mechanical stimulus myoblast proliferation regulation of timing of anagen regulation of synapse assembly mesenchymal to epithelial transition lung epithelial cell differentiation epithelial cell proliferation involved in prostate gland development establishment of blood-brain barrier cranial ganglion development stem cell proliferation mesenchymal stem cell differentiation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway acinar cell differentiation synaptic vesicle clustering apoptotic signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of odontoblast differentiation negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway cranial skeletal system development midbrain dopaminergic neuron differentiation positive regulation of blood vessel branching neuron projection extension embryonic brain development dorsal root ganglion development establishment of blood-retinal barrier positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of myoblast proliferation positive regulation of stem cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline