  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • HNF4A Antibodies
          Active Motif
          HNF4A Polyclonal Antibody
          View all (40) HNF4A antibodies
          Tech Support
          Cite HNF4A Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HNF4A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HNF4A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          HNF4A Antibody (61190) in ICC/IF
          HNF4A antibody (pAb) tested by Immunofluorescence. Formaldehyde fixed HeLa cells stained with HNF4A antibody at a 1:2,000 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HNF4A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HNF4A Antibody in Western Blot (WB)
          HNF4A Polyclonal Antibody
          Product Details
          61190
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This HNF4A antibody was raised against a peptide derived from the N-terminal region of human HNF4A.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          Conc. Not Determined
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4 alpha) is an orphan nuclear receptor. HNF4a is expressed in the liver, kidney, intestine, and pancreas. Mutation of HNF4a in humans has been associated with maturity-onset diabetes of the young type 1 (MODY1). HNF4 binds to DNA as an exclusive homodimer. The HNF4a gene is alternatively spliced and may generate up to nine different isoforms, HNF4a1 through HNF4a9.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ39654; hepatic nuclear factor 4 alpha; Hepatocyte nuclear factor 4-alpha; HNF-4-alpha; HNF4-alpha; HNF4A wild type; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; HNF4alpha10/11/12; Nuclear receptor subfamily 2 group A member 1; TCF-14; transcription factor; Transcription factor 14; Transcription factor HNF-4
          View more View less
          Gene Aliases: FRTS4; HNF4; HNF4A; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; HNF4alpha; MODY; MODY1; NR2A1; NR2A21; TCF; TCF-14; TCF14
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P41235
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3172
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding fatty acid binding protein binding zinc ion binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding metal ion binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter lipid metabolic process xenobiotic metabolic process sex differentiation blood coagulation negative regulation of cell proliferation response to glucose gene expression regulation of gastrulation regulation of lipid metabolic process signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation negative regulation of cell growth intracellular receptor signaling pathway glucose homeostasis cholesterol homeostasis regulation of circadian rhythm negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter rhythmic process regulation of insulin secretion lipid homeostasis phospholipid homeostasis regulation of growth hormone receptor signaling pathway triglyceride homeostasis regulation of ornithine metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline