  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PBRM1 Antibodies
          Active Motif
          PBRM1 Polyclonal Antibody
          View all (18) PBRM1 antibodies
          Tech Support
          Cite PBRM1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          PBRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PBRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          PBRM1 Antibody (61382) in WB
          PBRM1 antibody (pAb) tested by Western blot. Detection of PBRM1 by Western blot. The analysis was performed using 40 µg A-431 nuclear extract and PBRM1 (pAb) at a 1:500 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PBRM1 Antibody in Western Blot (WB)
          PBRM1 Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          PBRM1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          61382
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          4 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This antibody was raised against a peptide within the N-terminal region of human PBRM1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          Conc. Not Determined
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The PBRM1 gene encodes a subunit of the PBAF (Polybromo-associated BAF) chromatin remodeling complex, playing a crucial role in the regulation of chromatin structure and transcription. PBRM1, also known as BAF180, contains bromodomains that recognize acetylated lysine residues on histone tails, facilitating chromatin remodeling necessary for effective transcriptional regulation. This gene is frequently mutated in renal cell carcinoma, particularly clear cell renal cell carcinoma (ccRCC), where such mutations are implicated in the pathogenesis of the disease. PBRM1 acts as a tumor suppressor, and its loss of function can lead to deregulation of gene expression, contributing to oncogenic processes. It is involved in pathways that govern cell cycle regulation and DNA damage response, reflecting its importance in maintaining genomic stability. Ongoing research focuses on understanding PBRM1's interactions within chromatin remodeling complexes and its potential as a therapeutic target in cancer treatment.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2310032M22Rik; BAF180; BRG1-associated factor 180; contains six bromodomains; hPB1; polybromo protein; Polybromo-1D; Protein polybromo-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2610016F04Rik; AI507524; BAF180; PB1; PBRM1; RCC; SMARCH1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q86U86
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 55193, (Mouse) 66923
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding chromatin binding protein binding chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein
          Process(es)
          mitotic cell cycle chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription elongation from RNA polymerase II promoter negative regulation of cell proliferation regulation of mitotic metaphase/anaphase transition positive regulation of T cell differentiation positive regulation of cell differentiation positive regulation of myoblast differentiation regulation of G0 to G1 transition regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of double-strand break repair regulation of nucleotide-excision repair placenta development blood vessel remodeling heart morphogenesis epicardium-derived cardiac endothelial cell differentiation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated heart development chromatin modification positive regulation of transcription, DNA-templated cardiac vascular smooth muscle cell development vasculogenesis involved in coronary vascular morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline