  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TET1 Antibodies
          Active Motif
          Tet1 Monoclonal Antibody (5D6)
          2 References
          View all (18) TET1 antibodies
          Tech Support
          Cite Tet1 Monoclonal Antibody (5D6)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Tet1 Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Group 53 Created with Sketch.
          Tet1 Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Tet1 Antibody (61742) in ChIP-Seq
          TET1 antibody tested by ChIP-Seq. ChIP was performed using TET1 antibody with 30 µg chromatin from human brain tumor cells and 4 µl of antibody. ChIP DNA was sequenced on the Illumina HiSeq and 15 million sequence tags were mapped to identify TET1 binding sites. The image shows binding across a region of chromosome 1. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Tet1 Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Tet1 Monoclonal Antibody (5D6)
          Product Details
          61742
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          -
          View 1 publication 1 publication
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          4 µL
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          5D6
          Immunogen
          This antibody was raised against a recombinant protein corresponding amino acids 1682-1914 of mouse Tet1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Dioxygenase that specifically binds methylcytosine (5mC), a minor base in mammalian DNA found in repetitive DNA elements that is crucial for retrotransposon silencing and mammalian development. Catalyzes the conversion of methylcytosine (5mC) to 5-hydroxymethylcytosine (hmC). The clear function of 5-hydroxymethylcytosine (hmC) is still unclear but it may influence chromatin structure and recruit specific factors or may constitute an intermediate component in cytosine demethylation. 5-hydroxymethylcytosine (hmC) is present in ES cells and is enriched in the brain, especially in Purkinje neurons. May play a role in the fetal development of heart, lung and brain.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CXXC finger 6; CXXC zinc finger 6; CXXC-type zinc finger protein 6; LCX; Leukemia-associated protein with a CXXC domain; Methylcytosine dioxygenase TET1; RP11-119F7.1; Ten-eleven translocation 1 gene protein; Ten-eleven translocation 1 gene protein homolog; ten-eleven translocation-1; tet oncogene 1
          View more View less
          Gene Aliases: 2510010B09Rik; AA517754; bA119F7.1; BB001228; CXXC6; D10Ertd17e; KIAA1676; LCX; mKIAA1676; TET1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8NFU7, (Mouse) Q3URK3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 80312, (Mouse) 52463
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding DNA binding iron ion binding protein binding zinc ion binding methyl-CpG binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of oxygen into both donors metal ion binding dioxygenase activity methylcytosine dioxygenase activity structure-specific DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inner cell mass cell differentiation chromatin organization chromatin remodeling protein O-linked glycosylation regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process stem cell population maintenance negative regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway cellular response to reactive oxygen species regulation of gene expression, epigenetic hypomethylation of CpG island positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of stem cell population maintenance positive regulation of stem cell population maintenance transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated chromatin modification regulation of DNA methylation oxidation-reduction process DNA demethylation negative regulation of methylation-dependent chromatin silencing regulation of genetic imprinting
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0