  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PMEL Antibodies
          NeoBiotechnologies
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Monoclonal Antibody (PMEL/2039)
          View all (44) PMEL antibodies
          Tech Support
          Cite gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Monoclonal Antibody (PMEL/2039)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody (6490-MSM9-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Melanoma stained with gp100 Mouse Monoclonal Antibody (PMEL/2039). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody in Western Blot (WB)
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          gp100/Melanosome/PMEL17/SILV (Melanoma Marker) Monoclonal Antibody (PMEL/2039)
          Product Details
          6490-MSM9-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          2-4 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          2-4 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PMEL/2039
          Immunogen
          A recombinant fragment (around aa 376-502) of human SILV protein.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Melanoma is a malignant tumor of melanocytes which are found predominantly in skin but also in the bowel and the eye (see uveal melanoma). It is one of the rarer types of skin cancer but causes the majority of skin cancer related deaths.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 95kDa melanocyte-specific secreted glycoprotein; ME20-M; ME20M; Melanocyte lineage specific antigen GP100; melanocyte lineage-specific antigen/Pmel17 homolog; melanocyte protein mel 17; Melanocyte protein PMEL; Melanocyte protein Pmel 17; melanocyte-specific secreted glycoprotein; Melanocytes lineage-specific antigen GP100; Melanoma-associated ME20 antigen; melanosomal matrix protein17; P1; P100; Pmel 17; Premelanosome protein; Silver locus protein homolog; silver, mouse, homolog of; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: D12S53E; gp100; HMB-45; HMB45; ME20; ME20-M; ME20M; P1; P100; PMEL; PMEL17; SI; SIL; SILV
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P40967
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6490
          View more View less
          Function(s)
          protein binding identical protein binding
          Process(es)
          melanosome organization melanin biosynthetic process positive regulation of melanin biosynthetic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline