  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Ly-6C Antibodies
          Proteintech
          Ly-6C Monoclonal Antibody (HK1.4)
          View all (19) Ly-6C antibodies
          Tech Support
          Cite Ly-6C Monoclonal Antibody (HK1.4)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Ly-6C Antibody (65296-1-IG100UG) in Flow
          1x10^6 mouse bone marrow cells were surface stained with 0.4 µg Anti-Mouse Ly-6C (HK1.4) (65296-1-Ig, Clone: HK1.4) and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (SA00013-1) (red), or 0.4 µg Isotype Control (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ly-6C Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6C Monoclonal Antibody (HK1.4)
          Product Details
          65296-1-IG100UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2c
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          HK1.4
          Immunogen
          L3 cloned CTL cells
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Granulocytes are a category of white blood cells characterised by the presence of granules in their cytoplasm. They are also called polymorphonuclear leukocytes (PMN or PML) because of the varying shapes of the nucleus, which is usually lobed into three segments. In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to neutrophil granulocytes, the most abundant of the granulocytes. Granulocytes or PMN are released from the bone marrow by the regulatory complement proteins.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Ly-6C1; Ly6c2; lymphocyte antigen 6 complex, locus C; Lymphocyte antigen 6C1; Lymphocyte antigen Ly-6C
          View more View less
          Gene Aliases: AA682074; AA959465; Ly-6C; Ly-6C1; Ly6c; Ly6c1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P0CW02
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 17067
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline