  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SRM Antibodies
          Proteintech
          Spermidine synthase Monoclonal Antibody (2F4E10)
          View all (12) SRM antibodies
          Tech Support
          Cite Spermidine synthase Monoclonal Antibody (2F4E10)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Spermidine synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Spermidine synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Spermidine synthase Antibody (68548-1-IG) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed RAW 264.7 cells using Spermidine synthase antibody (68548-1-Ig, Clone: 2F4E10) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Spermidine synthase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Spermidine synthase Antibody in Western Blot (WB)
          Spermidine synthase Monoclonal Antibody (2F4E10)
          Product Details
          68548-1-IG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:5,000-1:50,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200-1:800
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2F4E10
          Immunogen
          Spermidine synthase fusion protein Ag33919
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          150 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MEPGPDGPAA SGPAAIREGW FRETCSLWPG QALSLQVEQL LHHRRSRYQD ILVFRSKTYG NVLVLDGVIQ CTERDEFSYQ EMIANLPLCS HPNPRKVLII GGGDGGVLRE VVKHPSVESV VQCEIDEDVI QVSKKFLPGM AIGYSSSKLT LHVGDGFEFM KQNQDAFDVI ITDSSDPMGP AESLFKESYY QLMKTALKED GVLCCQGECQ WLHLDLIKEM RQFCQSLFPV VAYAYCTIPT YPSGQIGFML CSKNPSTNFQ EPVQPLTQQQ VAQMQLKYYN SDVHRAAFVL PEFARKALND VS
          Target Information
          The polyamines putrescine, spermine, and spermidine are ubiquitous polycationic mediators of cell growth and differentiation. SRM synthase is one of four enzymes in the polyamine-biosynthetic pathway and carries out the final step of spermidine biosynthesis. This enzyme catalyzes the conversion of putrescine to spermidine using decarboxylated S-adenosylmethionine as the cofactor.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Putrescine aminopropyltransferase; SPDSY; Spermidine synthase; spermidine synthase-1
          View more View less
          Gene Aliases: PAPT; SPDSY; SPS1; SRM; SRML1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P19623
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6723
          View more View less
          Function(s)
          catalytic activity spermidine synthase activity protein binding transferase activity identical protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          polyamine metabolic process polyamine biosynthetic process spermidine biosynthetic process cellular response to leukemia inhibitory factor
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline