  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TNF alpha Antibodies
          Proteintech
          TNF alpha Monoclonal Antibody (11H8A5), NeutraKine®
          View all (262) TNF alpha antibodies
          Tech Support
          Cite TNF alpha Monoclonal Antibody (11H8A5), NeutraKine®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          TNF alpha Antibody (69002-1-IG) in ELISA
          Indirect ELISA was carried out by coating recombinant Human TNF Alpha (Cat.NO. HZ-1014) at 70 ng/well followed by blocking and adding serial diluted TNF Alpha antibody (Product # 69002-1-Ig) and 69502-1-Ig respectively. Signal was developed with TMB and stopped by H2SO4. Signal strength was measured by absorbance at 450 nm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          TNF alpha Antibody in Neutralization (Neu)
          TNF alpha Antibody in Neutralization (Neu)
          Product Details
          69002-1-IG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Neutralization (Neu)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          11H8A5
          Immunogen
          Recombinant Protein
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 555
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C or -80°C if preferred
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: APC1 protein; Cachectin; cell apoptosis-related protein; DADB-70P7.1; TNF alpha; TNF superfamily; TNF superfamily member 2; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNF-a; TNF-alpha; TNFα; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor ligand 1F; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrotic factor alpha; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DIF; IMD127; TNF; TNF-alpha; TNFA; TNFSF2; TNLG1F
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01375
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7124
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding protease binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding death receptor agonist activity identical protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to hypoxia microglial cell activation positive regulation of cytokine production positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of endothelial cell proliferation negative regulation of L-glutamate transport macrophage activation involved in immune response chronic inflammatory response to antigenic stimulus regulation of immunoglobulin production positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of cytokine production involved in immune response positive regulation of chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin skeletal muscle contraction negative regulation of systemic arterial blood pressure glucose metabolic process defense response inflammatory response immune response humoral immune response JNK cascade JAK-STAT cascade circadian rhythm negative regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to virus response to bacterium response to salt stress response to fructose organ morphogenesis negative regulation of heart rate vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of lipid storage response to activity regulation of metabolic process calcium-mediated signaling extracellular matrix organization osteoclast differentiation positive regulation of protein complex assembly positive regulation of defense response positive regulation of fever generation negative regulation of myelination response to nutrient levels response to lipopolysaccharide negative regulation of interleukin-6 production positive regulation of chemokine production positive regulation of fractalkine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion toll-like receptor 3 signaling pathway positive regulation of cellular amide metabolic process response to isolation stress response to macrophage colony-stimulating factor NIK/NF-kappaB signaling regulation of cell proliferation vasodilation defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of programmed cell death regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of protein complex disassembly positive regulation of protein complex disassembly positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron apoptotic process negative regulation of blood vessel endothelial cell migration negative regulation of viral genome replication innate immune response cellular extravasation positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to ethanol regulation of fat cell differentiation negative regulation of fat cell differentiation negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of action potential positive regulation of cell adhesion positive regulation of lipid metabolic process positive regulation of mitotic nuclear division negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of translational initiation by iron negative regulation of glucose import positive regulation of JNK cascade astrocyte activation embryonic digestive tract development positive regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of protein secretion regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response negative regulation of neurogenesis regulation of developmental process regulation of insulin secretion modulation of synaptic transmission positive regulation of synaptic transmission regulation of synapse organization defense response to Gram-positive bacterium cognition leukocyte migration leukocyte tethering or rolling detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis regulation of secretion positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of protein transport regulation of multicellular organismal process response to glucocorticoid positive regulation of hair follicle development positive regulation of protein kinase B signaling regulation of synaptic transmission, glutamatergic positive regulation of glial cell proliferation positive regulation of vitamin D biosynthetic process epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis negative regulation of vascular wound healing negative regulation of branching involved in lung morphogenesis regulation of biological quality positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to amino acid stimulus cellular response to retinoic acid cellular response to nicotine cellular response to interferon-gamma cellular response to ionizing radiation positive regulation of mononuclear cell migration positive regulation of podosome assembly endothelial cell apoptotic process protein localization to plasma membrane negative regulation of oxidative phosphorylation inflammatory response to wounding apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway cellular response to toxic substance liver regeneration necroptotic signaling pathway negative regulation of bile acid secretion antiviral innate immune response response to Gram-negative bacterium positive regulation of neuroinflammatory response positive regulation of interleukin-33 production positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of synoviocyte proliferation positive regulation of beta-amyloid formation response to L-glutamate positive regulation of neutrophil activation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of establishment of endothelial barrier negative regulation of bicellular tight junction assembly positive regulation of cellular protein localization cellular response to beta-amyloid positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of leukocyte adhesion to arterial endothelial cell regulation of membrane lipid metabolic process response to 3,3',5-triiodo-L-thyronine response to gold nanoparticle positive regulation of protein localization to cell surface positive regulation of blood microparticle formation positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of hepatocyte proliferation regulation of endothelial cell apoptotic process regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of apoptotic signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline