  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • GPNMB Antibodies
          This clone is available in multiple conjugated formats in both full and sample sizes. For more options, search using the clone ID "HOST5DS" or explore the "Additional formats" section on this page.
          Invitrogen
          GPNMB Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (HOST5DS), Alexa Fluor™ Plus 488
          Advanced Verification
          View all (20) GPNMB antibodies
          Tech Support
          Cite GPNMB Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (HOST5DS), Alexa Fluor™ Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Advanced Verification (2)
          GPNMB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GPNMB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          GPNMB Antibody (740041MP488) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of GPNMB was performed using 70% confluent SK-MEL-5 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were stained with GPNMB Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (HOST5DS), Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # 740041MP488, 1:100) at 4 degrees Celsius overnight. Panel a) shows representative images of cells that were stained for detection and localization of GPNMB. Panel b) shows... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GPNMB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GPNMB Antibody in Western Blot (WB)
          GPNMB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GPNMB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GPNMB Antibody
          GPNMB Antibody
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          740041MP488
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:100-1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.03-2 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          HOST5DS
          Immunogen
          Fc-tagged full protein expressed in insect cells
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/518 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1.0 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.8
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_3679142
          Product Specific Information
          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.
          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.
          Applications Tested: This HOST5DS antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of human blood monocyte-derived macrophages. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Tissue dissociation protocols involving enzymatic digestion should be optimized to limit proteolytic degradation of GPNMB on the cell surface.
          Excitation: 494 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a type I transmembrane glycoprotein which shows homology to the pMEL17 precursor, a melanocyte-specific protein. GPNMB shows expression in the lowly metastatic human melanoma cell lines and xenografts but does not show expression in the highly metastatic cell lines. GPNMB may be involved in growth delay and reduction of metastatic potential. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: glycoprotein (transmembrane) nmb; glycoprotein nmb-like protein; glycoprotein nonmetastatic melanoma protein B; hematopoietic growth factor inducible neurokinin-1 type; hematopoietic growth factor-inducible neurokinin-1 protein; NMB; osteoactivin; transmembrane glycoprotein HGFIN; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HGFIN; NMB; PLCA3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14956
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10457
          View more View less
          Function(s)
          integrin binding protein binding heparin binding chemoattractant activity syndecan binding receptor agonist activity
          Process(es)
          negative regulation of cytokine production cell adhesion signal transduction cell-cell signaling negative regulation of cell proliferation positive regulation of cell migration negative regulation of tumor necrosis factor production regulation of tissue remodeling negative regulation of T cell proliferation regulation of angiogenesis negative regulation of T cell activation positive chemotaxis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-gglmw:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0