  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD133 (Prominin-1) Antibodies
          Invitrogen
          CD133 (Prominin-1) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (TMP4), Alexa Fluor™ Plus 488
          Advanced Verification
          View all (37) CD133 (Prominin-1) antibodies
          Tech Support
          Cite CD133 (Prominin-1) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (TMP4), Alexa Fluor™ Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (2)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          CD133 (Prominin-1) Antibody (740129MP488) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of CD133 was performed using CD133 (Prominin-1) Monoclonal Antibody (TMP4), Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # 740129MP488) on 70-80% confluent Caco-2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 min, permeabilised with 0.1% Triton X-100 for 15 min and blocked with 2% BSA for 1 hr at room temperature. The cells were stained with CD133 (Prominin-1) Mouse Monoclonal An... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody
          CD133 (Prominin-1) Antibody
          Product Details
          740129MP488
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          TMP4
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/518 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.3-7.3
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.
          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 494 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          The CD133 (AC133) antigen is a 97 kDa glycoprotein, with 5 transmembrane domains, that shows up as a 120 kDa band on protein gels due to glycosylation. CD133 is a cell surface marker expressed by immature hematopoietic stem cells but not mature blood cells. In addition to hematopoietic stem and progenitor cells, CD133 has been found to be a marker for other stem and progenitor cells including neural and embryonic stem cells. CD133 has been shown to be expressed in cancers, including some leukemias and brain tumors, that may be derived from stem cells. Low level expression could also be detected in the kidney, pancreas, placenta, and fetal liver. Mutations in this gene have been shown to result in retinitis pigmentosa and Stargardt disease. Expression of the CD133 gene is also associated with several types of cancer. CD133 is expressed from at least five alternative promoters that are expressed in a tissue-dependent manner, and multiple transcript variants encoding different isoforms have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 5-transmembrane cell surface receptor; AC133 antigen; Antigen AC133; antigen CD133; CD107b; CD133; hematopoietic stem cell antigen; hematopoitic stem cell surface marker; hProminin; Lamp II; LAMP-2; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c; Lamp2; LGP-96; LGP-B; Mac3; membrane glycoprotein; Prominin-1; Prominin-like protein 1; Prominin1; Retinitis pigmentosa 41, Cone-rod dystrophy 12; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AC133; CD133; CORD12; MCDR2; MSTP061; PROM1; PROML1; RP41; STGD4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q6SV51
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8842
          View more View less
          Function(s)
          protein binding cholesterol binding actinin binding cadherin binding
          Process(es)
          retina layer formation photoreceptor cell maintenance retina morphogenesis in camera-type eye camera-type eye photoreceptor cell differentiation glomerular visceral epithelial cell differentiation glomerular parietal epithelial cell differentiation positive regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline