  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VEGF Antibodies
          NeoBiotechnologies
          VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (VEGFA/7757R)
          View all (106) VEGF antibodies
          Tech Support
          Cite VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (VEGFA/7757R)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Antibody (7422-RBM7-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human placenta stained with VEGF Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (VEGFA/7757R). HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2 °: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (VEGFA/7757R)
          Product Details
          7422-RBM7-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG1, kappa
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          VEGFA/7757R
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa1-200) of human VEGFA protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          VEGF (vascular endothelial growth factor) which is a 45 kDa homodimeric, disulfide-linked glycoprotein involved in angiogenesis which promotes tumor progression and metastasis. VEGF has a variety of effects on vascular endothelium, including the ability to promote endothelial cell viability, mitogenesis, chemotaxis, and vascular permeability. The VEGF family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis, and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells. VEGF and its high-affinity binding receptors, the tyrosine kinases FLK1 and FLT1, are thought to be important for the development of embryonic vasculature. Studies have shown that an alternately spliced form of FLT1 produces a soluble protein, termed sFLT1, which binds vascular endothelial growth factor with high affinity, playing an inhibitory role in angiogenesis. Elevated levels of VEGF is linked to POEMS syndrome (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal gammopathy, Skin changes) also known as Crow-Fukase syndrome which affects multiple organs in the body.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: growth factor; L-VEGF; MGC70609; RP1-261G23.1; VAS; vascular endothelial growth factor; Vascular endothelial growth factor A, long form; vascular endothelial growth factor A121; vascular endothelial growth factor A165; Vascular permeability factor; vascular permeability factor precursor; Vasculotropin; VEGF1; VEGF121; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant
          View more View less
          Gene Aliases: L-VEGF; MVCD1; VEGF; VEGFA; VPF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P15692
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7422
          View more View less
          Function(s)
          fibronectin binding cytokine activity platelet-derived growth factor receptor binding vascular endothelial growth factor receptor binding protein binding growth factor activity heparin binding transmembrane receptor protein tyrosine kinase activator activity neuropilin binding chemoattractant activity identical protein binding protein homodimerization activity vascular endothelial growth factor receptor 1 binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding receptor agonist activity extracellular matrix binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis ovarian follicle development blood vessel development patterning of blood vessels vasculogenesis response to hypoxia in utero embryonic development kidney development positive regulation of protein phosphorylation endothelial cell proliferation positive regulation of endothelial cell proliferation vasculature development lymphangiogenesis sprouting angiogenesis cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of neuroblast proliferation epithelial cell maturation positive regulation of receptor internalization immune system process basophil chemotaxis positive regulation of leukocyte migration heart morphogenesis outflow tract morphogenesis coronary vein morphogenesis regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway nervous system development neuroblast proliferation mesoderm development lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of epithelial to mesenchymal transition regulation of nitric oxide mediated signal transduction cell migration negative regulation of cell-cell adhesion cell differentiation monocyte differentiation macrophage differentiation lung development positive regulation of cell migration epithelial cell differentiation post-embryonic camera-type eye development retinal ganglion cell axon guidance positive regulation of protein complex assembly positive regulation of protein autophosphorylation tube formation endothelial cell chemotaxis cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus lymph vessel morphogenesis vascular endothelial growth factor receptor-2 signaling pathway positive regulation of endothelial cell chemotaxis by VEGF-activated vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway vascular endothelial growth factor signaling pathway positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway VEGF-activated neuropilin signaling pathway regulation of growth vasodilation eye photoreceptor cell development negative regulation of apoptotic process positive regulation of vascular permeability positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling surfactant homeostasis positive regulation of MAPK cascade positive regulation of blood vessel endothelial cell migration endothelial cell migration negative regulation of fat cell differentiation regulation of endothelial cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell maturation blood vessel morphogenesis camera-type eye morphogenesis positive regulation of axon extension involved in axon guidance artery morphogenesis homeostasis of number of cells within a tissue epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive chemotaxis positive regulation of positive chemotaxis induction of positive chemotaxis positive regulation of cell division positive regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling cardiac muscle cell development primitive erythrocyte differentiation bone trabecula formation lung vasculature development mammary gland alveolus development positive regulation of mast cell chemotaxis cardiac vascular smooth muscle cell development coronary artery morphogenesis vascular wound healing bone trabecula morphogenesis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to hypoxia dopaminergic neuron differentiation commissural neuron axon guidance positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis motor neuron migration cellular stress response to acid chemical cell-cell adhesion positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway positive regulation of trophoblast cell migration positive regulation of lymphangiogenesis regulation of hematopoietic progenitor cell differentiation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein localization to early endosome negative regulation of establishment of endothelial barrier negative regulation of adherens junction organization positive regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis positive regulation of sprouting angiogenesis positive regulation of epithelial tube formation positive regulation of blood vessel branching negative regulation of blood-brain barrier permeability negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of DNA biosynthetic process positive regulation of endothelial cell chemotaxis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline